Fortfahren mit
G1508
Glykogen aus Muscheln, Mytilus-Gattung aus Mytilus edulis (Miesmuschel)
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.020,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-683-8
MDL number:
€ 469,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Mytilus genus)
Quality Segment
assay
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
form
powder
impurities
≤1% Protein (Lowry)
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
General description
Glycogen ist ein verzweigtes Glucosepolymer, das von tierischen Zellen zur Energiespeicherung und -freisetzung synthetisiert wird. Es ist hauptsächlich durch α1→4-glycosidische Bindungen mit Verzweigungen durch α1→6-glycosidische Bindungen aufgebaut.
Application
Glycogen, a starch analogue, is added to polyacrylamide gels for starch phosphorylase activity aβays were it acts as a substrate for starch phosphorylase degradation. [1]
Preparation Note
Prepared by a modification of the procedure of Bell, et al., Biochem. J., 28, 882 (1934).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1767361507G8876
assay
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
assay
-
assay
-
assay
≥85% dry basis (enzymatic)
biological source
(Mytilus genus)
biological source
-
biological source
-
biological source
rabbit liver
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
clear colorless
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G1508-5G04061832628929
G1508-25G04061833628171