Fortfahren mit
G1767
Glykogen aus Muscheln, Mytilus-Gattung aus Mytilus edulis (Miesmuschel)
for DNA precipitations
Synonym(e):
DNA and RNA precipitation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
EC Number:
232-683-8
MDL number:
€ 280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1 mL
concentration
19-22 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
General description
Glycogen ist ein verzweigtes Glucosepolymer, das von tierischen Zellen zur Energiespeicherung und -freisetzung synthetisiert wird. Es ist hauptsächlich durch α1→4-glycosidische Bindungen mit Verzweigungen durch α1→6-glycosidische Bindungen aufgebaut.
Glycogen ist ein verzweigtes Polymer von Glucose, das während der Isolation und Aufreinigung zusammen mit Nukleinsäuren ausfällt.
Application
Glykogen aus der Gattung Mytilus (Miesmuschel) wird wie folgt verwendet:
  • als Co-Präzipitant bei der Isolierung von RNA aus Hepatozyten[1] und Hefezellen
  • als Referenzstandard bei der Erstellung von Kalibrierkurven zur Quantifizierung des Glykogengehalts der Leber
  • als Trägermolekül für DNA und RNA, als Ersatz für tRNA oder beschallte DNA
  • zur Ausfällung von DNA in Gegenwart von Ammoniumacetat und Ethanol oder Isopropanol
  • zur Rückgewinnung von tRNA, Hefe-RNA, beschallter DNA und kurzen Oligonukleotiden mit nur 8 Basenpaaren
Biochem/physiol Actions
Glycogen ist ein inerter Träger, der Nukleinsäuren einfängt. Es bildet mit DNA/RNA eine Ausfällung und ist in Ethanollösung unlöslich. Durch den Herstellungsprozess besteht ein geringes Risiko für kontaminierende Nukleinsäuren im Glycogen. Dieses Produkt wird auf DNase, RNase und NICKase geprüft, jedoch nicht auf Nukleinsäuren.
Der Glycogenspiegel in der Gattung Mytilus verändert sich mit den Jahreszeiten. Er stellt eine wesentliche Energiereserve für Muscheln dar und wird während der Gametogenese genutzt. Der Glycogenspiegel bestimmt die Fortpflanzungsfähigkeit und Entwicklung von Muschellarven. Glycogen unterstützt die gleichzeitige Ausfällung von Nukleinsäuren während der Isolation und Aufreinigung.[1]
Features and Benefits
  • Das bereitgestellte Produkt hat ein Gesamtvolumen von 1 ml
  • Es fällt selbst kleine Mengen DNA und RNA in verdünnten Lösungen aus
  • Beeinträchtigt die OD 260/280-Messungen nicht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1508G8876G0885
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
vial of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
concentration
19-22 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Buenos días, me gustaría saber la fecha de caducidad de este producto.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.