Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 387,00 € 328,95 |
Über diesen Artikel
€ 328,95
Listenpreis€ 387,00Sparen Sie 15%form
solid
Quality Level
color
off-white
solubility
ethanol: 4.0 mg/mL, DMSO: >50 mg/mL, H2O: 8.5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COC(=O)N1CCN(C(CN2CCCC2)C1)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H25Cl2N3O3.C4H4O4/c1-27-19(26)23-8-9-24(15(13-23)12-22-6-2-3-7-22)18(25)11-14-4-5-16(20)17(21)10-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,10,15H,2-3,6-9,11-13H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
ABTNETSDXZBJTE-WLHGVMLRSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: 4.0 mg/mL, H2O: 8.5 mg/mL, DMSO: >50 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color off-white | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
| Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G133-25MG | 04061832556628 |