Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 236,00 € 200,60 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 463,00 |
Über diesen Artikel
€ 200,60
Listenpreis€ 236,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)C2CCCN2C(=O)CN)cc3ccccc13
InChI
1S/C18H21N3O3/c1-24-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)20-18(23)15-7-4-8-21(15)17(22)11-19/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,19H2,1H3,(H,20,23)
InChI key
LSZPYDQEJZWJIJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description dipeptidylpeptidase IV substrate | description ≥95% (HPLC) | description cathepsin c substrate | description dipeptidylpeptidase IV substrate |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC) |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?