Fortfahren mit
G0500
D-(+)-Galactosamin -hydrochlorid
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose -hydrochlorid, D-Chondrosamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 17,70
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 432,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.810,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
217-198-1
Beilstein/REAXYS Number:
3697825
€ 17,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.5% Glucosamine (HPAE)
color
white to off-white
mp
172-180  °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChI key
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
General description
D-Galactosamin (d-GalN) ist ein spezifisches hepatotoxisches Mittel, das insbesondere in Hepatozyten metabolisiert wird. Es ist ein Aminozucker mit 6 Kohlenstoffatomen, der aus Galactose gewonnen wird.
Application
D-(+)-Galactosamin (D-Chondrosamin) wird mit Lipopolysacchariden (LPS) eingesetzt, um zwecks therapeutischer Erforschung potenzieller neuer Arzneimittel Modelle von akutem Leberversagen (LPS/D-GalN-induzierter Leberschaden, Hepatitis) hervorzurufen.[1]
D-(+)-Galactosaminhydrochlorid wird wie folgt verwendet:
  • für die Oberflächenbindung von Mannan-bindendem Lectin (MBL) an modifizierte Glimmer-Oberflächen
  • in steriler phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) vor der intraperitonealen Injektion
  • in Mäusen für die Erzeugung von primären Makrophagen aus Knochenmark (BMDM).
Biochem/physiol Actions
Galactosamin (Gal) leitet den Tod von Hepatozyten sowohl durch Nekrose als auch Apoptose ein. Es verhindert die Produktion von Leber-RNA durch die Produktion von Uridindiphosphathexosaminen. D-Galactosamin senkt den intrazellulären Pool von Uracilnukleotiden und verhindert dadurch die Produktion von RNA und Proteinen.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G16391287722A8625
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactosamin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G0500-5G04061833623725
G0500-25G04061833623718
G0500-10MG04061833623701