As listed in the 'Properties' section, each vial contains 10 mL of concentrate. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/382/805/flsarbul.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,70 | |
| 5 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 240,00 |
Über diesen Artikel
€ 60,70
Quality Segment
usage
sufficient for ~1000 assays
packaging
vial of 10 mL concentrate
storage temp.
−20°C
Application
- for the measurement of adenosine triphosphate (ATP) in tissues and cultured cells
- to measure ATP content in oocytes
- to lyse the cells to measure ATP and adenosine diphosphate (ADP) content
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| packaging vial of 10 mL concentrate | packaging - | packaging - | packaging - |
| usage sufficient for ~1000 assays | usage - | usage - | usage - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
9002-93-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| FLSAR-1VL | 04061833622926 |
| FLSAR-10VL | 04061838163561 |
| FLSAR-5VL | 04061833291771 |
-
what volume is in one vial? - just received but not sure what I should be expecting - its in a 100mL bottle but probably only~5-10 mL in it?