Fortfahren mit
C2360
CelLytic P Cell Lysis Reagent
Synonym(e):
Plant cell lysis reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,30
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
€ 99,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
For plant cell lysis
Quality Segment
form
solution
storage temp.
room temp
Application
CelLytic P Cell Lysis Reagent has been used for lysate preparation for cell lysis.
Other Notes
CelLytic P is a non-ionic detergent-based reagent, which offers a convenient method for efficient plant cell lysis and protein solubilization. It is a non-denaturing reagent and maintains protein immunoreactivity and biological activity. CelLytic P is efficient, rapid, and ready to use. It contains bicine buffer, which is preferable for many biological activities.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B7310C8740C4482
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
description
For plant cell lysis
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)