Fortfahren mit
FD10S
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 10,000
Synonym(e):
FITC–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 778,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sugar beets root
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 10,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to yellow-orange
solubility
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
storage temp.
2-8°C
Application
Dextran markiert mit Fluoresceinisothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
Preparation Note
Normalerweise testet Sigma die Löslichkeit von FITC-Dextranen in Wasser in Konzentrationen von mindestens 25 mg/mL. Die Lösungen sollten lichtgeschützt aufbewahrt werden. FITC-Dextran ist in vivo für mehr als 24 Stunden stabil.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Für natives Dextran wurde ein Molekulargewicht zwischen 9 Millionen und 500 Millionen bestimmt. Dextrane mit geringerem Molekulargewicht zeigen etwas weniger Verzweigungen und ihr Molekulargewicht ist enger verteilt. Dextrane mit einem Molekulargewicht über 10.000 verhalten sich, als seien sie stark verzweigt. Mit einem Molekulargewichtsanstieg erlangen die Dextranmoleküle größere Symmetrie. Dextrane mit einem Molekulargewicht von 2.000 bis 10.000 weisen die Eigenschaften einer expandierbaren Spirale auf. Bei einem Molekulargewicht unter 2.000 ist Dextran eher stäbchenhaft. Das Molekulargewicht von Dextran wird mit einer oder mehreren der folgenden Methoden gemessen: Kleinwinkel-Laserlichtstreuung, Größenausschluss-Chromatographie, Kupferkomplexierung sowie Bestimmung und Viskosität des kolorimetrischen reduzierenden Endes des Zuckers mit einem Anthron-Reagenz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FD20SFD40S52471
biological source
sugar beets root
biological source
sugar beets root
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
solubility
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
yellow to yellow-orange
color
yellow to dark yellow
color
yellow to dark orange
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
FD10S-100MG04061833622322
FD10S-250MG04061833622346
FD10S-1G04061826682555
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf