Fortfahren mit
F9890
Monoklonaler Anti-Human-IgG4−-FITC-Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Anti-Human IgG4−FITC antibody, Mouse monoclonal
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Human IgG4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 461,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
HP-6025, monoclonal
Application:
DIBA
Citations:
21
€ 211,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6025, monoclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
dot immunobinding: 1:64 using using a 4-8 μg dot of human IgG4
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG4 (Immunglobulin G4) wird von den Zytokinen der Typ-2-T-Helferzellen produziert.
Application
Der monoklonale Anti-Human-IgG4-FITC-Antikörper der Maus wurde in Immunhistofluoreszenz- und Immunfluoreszenz-Assays eingesetzt.
In der IUIS/WHO2 Studie wurde dieser monoklonale Antikörper als einer der am vielseitigsten einsetzbare IgG4-spezifische monoklonale Antikörper hervorgehoben. Monoklonaler Anti-Human-IgG4 kann für die Identifizierung der IgG4-Unterklasse durch verschiedene Immunoassays verwendet werden, darunter: ELISA, Imprint-Immunfixation (IIF), Immunfluorometrischer Assay (IFMA), Hämagglutination (HA), Hämagglutination-Hemmung (HAI), Particle Counting Immunoassay (PACIA) und Detektion von cytoplasmischen IgG.
Biochem/physiol Actions
Der IgG4 (Immunglobulin G4)-Antikörper weist eine reduzierte Affinität zu C1q (erste Komponente des Komplements q) auf, weshalb sich seine entzündungshemmende Aktivität von anderen IgG-Unterklassen unterscheidet. Es ist bekannt, dass IgG4-Antikörper die Fab-Arme aktiv mit einem anderen Molekül tauschen, wodurch rekombinante Antikörper mit zwei unterschiedlichen Bindungsspezifitäten entstehen. Dieser Austausch gilt als ein wichtiger biologischer Mechanismus, der zur entzündungshemmenden Aktivität dieser Antikörper beiträgt. IgG4-Antikörper sind in der Regel nicht inflammatorisch, doch die Verbindung zwischen autoreaktiven IgG4-Antikörpern und Immunglobulin G4 (IgG4)-assoziierten Erkrankungen (IgG4-RD), die mit der Infiltration lymphoplasmazytischer Zellen und einem erhöhten IgG4-Serumspiegel einhergehen, ist bekannt.
Monoklonaler Anti-Human IgG4 ist spezifisch für die IgG4-Unterklasse und nicht reaktiv mit IgG1, IgG2 und IgG3 im ELISA.
Physical form
Lösung in 0,01 M Phosphatpuffer, pH 8,0, enthält 1 % inaktiviertes Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I7385SAB4200683F4891
technique(s)
dot immunobinding: 1:64 using using a 4-8 μg dot of human IgG4
technique(s)
immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: 1:5,000
technique(s)
immunoblotting: suitable, indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml human IgG4 myeloma proteins for coating.
technique(s)
dot immunobinding: 1:32, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20, particle immunofluorescence: 1:32
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
form
buffered aqueous solution
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Characterization of a subtype of autoimmune encephalitis with anti?contactin-associated protein-like 2 antibodies in the cerebrospinal fluid, prominent limbic symptoms, and seizures.
Joubert B, et al.
JAMA Neurology, 73(9), 1115-1124 (2016)
Satoru Kudose et al.
Kidney international reports, 8(11), 2416-2420 (2023-11-29)
Immunofluorescence (IF) staining for IgG subclasses plays an important role in the classification of kidney disease. However, widely used IgG subclass-specific antibodies are now commercially unavailable. Thus, we compared alternative antibodies for performing IgG subclass staining. A total of 21
An immunofluorescence test for phospholipase-A2-receptor antibodies and its clinical usefulness in patients with membranous glomerulonephritis.
Hoxha E, et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 26(8), 2526-2532 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F9890-.2ML04061833622247
F9890-.5ML04061837517464
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Waltham, MA
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    IgG4-FITC
    We validated and added the IgG4-FITC antibody to our panel of DIF testing in July 2022. The pathologists are pleased with the results, and they find this antibody to serve as a sensitive marker for Bullous Pemphigoid.
    Helpful?