Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 129,00 € 109,65 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 350,00 |
Über diesen Artikel
€ 109,65
Listenpreis€ 129,00Sparen Sie 15%assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)C(C)(C)C(=O)\C=C\c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C25H28O6/c1-25(2,23(26)13-9-17-7-11-19(28-3)21(15-17)30-5)24(27)14-10-18-8-12-20(29-4)22(16-18)31-6/h7-16H,1-6H3/b13-9+,14-10+
InChI key
VMMZAMVBGQWOHT-UTLPMFLDSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color yellow | color - | color orange | color white to beige |
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F9057-5MG | 04061832632070 |
| F9057-25MG | 04061832632063 |