Fortfahren mit
D7696
Demethoxycurcumin
≥98% (HPLC), powder, LPS-induced nitric oxide (NO) production inhibitor
Synonym(e):
(E,E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadien-3,5-dion, Curcumin II, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 655,00
€ 556,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.35
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Demethoxycurcumin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
orange
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
InChI key
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
Biochem/physiol Actions
Demethoxycurcumin (DMC) is a derivative or curcumin, and represents one of the major active components of curcumin products isolated from Curcumae sp. DMC inhibits LPS-induced nitric oxide (NO) production, and expression of iNOS and COX2 in RAW264.7 cells by blocking NF-kB activation. DMC also inhibits NF-kB dependent iNOS, TNFα and IL-1β expression in LPS-treated rat microglial cells. DMC suppresses expression of MMPs and ICAM-1 in MDA-MB-231 human breast cancer cells by inhibition of NF-kB.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6938F905778246
Curcumin suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Supelco
78246
Curcumin
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Demethoxycurcumin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)