Fortfahren mit
F9017
Durchflussadapter für ummantelte LC-Säulen
column I.D. 1.0 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115710
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
column I.D.
1.0 cm
General description
Jeder Flussadapter ist mit einer HDPE-Einlage mit 20 μm Poren, TFE/Propylen-O-Ring-Dichtung, Edelstahl-Einstellstab, PTFE-Körper und 1,5 Meter FEP-Tubing ausgestattet. Bei aggressiven organischen Lösungsmitteln ist eine PTFE-Einlage und Kalrez-O-Ringe erforderlich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F8517Z180173Z180181
column I.D.
1.0 cm
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
-
column I.D.
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F9017-1EA04061826754542