Fortfahren mit
F8517
Durchflussadapter für Luer-Lock-LC-Säulen
column I.D. 2.5 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Kombinieren Sie einen Adapter mit einer nicht ummantelten Luer-Lock-Säule oder zwei Flussadapter mit einer Säule mit offenem Ende, um so eine Säule mit einstellbarem Bettvolumen zu erhalten. PTFE-Eluentkanüle, Polyacetalkörper, Viton® O-Ring-Dichtung und 20μm Polyethyleneinlage. Eine Ersatzeinlage liegt jedem Adapter bei.
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F9017
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
1.0 cm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)