Fortfahren mit
SML0583
Ferrostatin-1
≥95% (HPLC), powder, non-apoptotic cell death inhibitor
Synonym(e):
3-Amino-4-cyclohexylaminobenzoesäureethylester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ferrostatin-1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
, faint purple to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C2CCCCC2)c1c(cc(cc1)C(=O)OCC)N
InChI
1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3
InChI key
UJHBVMHOBZBWMX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ferrostatin-1 wurde verwendet, um seine Hemmwirkung auf Zelltodprofile zu bestimmen.[1]
Biochem/physiol Actions
Ferrostatin-1 ist ein starker Inhibitor des als Ferroptose bezeichneten, durch Erastin induzierten nicht apoptotischen Zelltods.
Ferrostatin-1 ist ein starker Inhibitor des als Ferroptose bezeichneten, durch Erastin induzierten nicht apoptotischen Zelltods. Ferrostatin-1 verhindert den ferroptopischen Zelltod in Krebszellen und die glutamatinduzierte Toxizität in organotypischen Hirnschnitten von Ratten. Ferrostatin-1 scheint die fettlöslichen reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) zu steuern.
Ferrostatin-1 ist ein aktive Radikale fangendes Antioxidans, das Peroxylradikale fängt und so als potenzieller Inhibitor der Ferroptose wirkt. Die Ferroptose wird als regulierte Nekrose angesehen, die sich von der Apoptose und Autophagie unterscheidet. Ferrostatin-1 zeigt bekanntermaßen eine Schutzwirkung gegen Morbus Huntington und verhindert in Zellmodellen die von Glutamat induzierte Neurotoxizität.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F8927SML1390SML1925
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
color
, faint purple to brown
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. DMSOで溶解後の保存は冷蔵保存ですか?それとも冷凍保存でしょうか?
    1 answer
    1. Following reconstitution, stock solutions are stable up to 6 months when stored frozen in aliquots at -20°C.
      Helpful?
  2. What is the protocol for diluting SML0583 (5 mg), which is said to be soluble in DMSO? Additionally, what kind of stock solution can I prepare for long-term storage and where to store it after adding DMSO.
    1 answer
    1. The solubility of Ferrostatin-1 is approximately 10 mg/ml in DMSO. The detailed solution stability information is not available; therefore, it is recommended to prepare a fresh solution for each application.