Fortfahren mit
F8630
Fibrinogen aus Rinderplasma
Type I-S, 65-85% protein (≥75% of protein is clottable)
Synonym(e):
Faktor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine plasma
Quality Level
type
Type I-S
form
powder
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
65-85% (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
Fibrinogen wurde in Studien zur hämostatischen Therapie bei chirurgischen und Schwertrauma-Patienten eingesetzt. Diese Studien haben gezeigt, dass sich Fibrinogen im Vergleich zu gefrorenem Frischplasma (FFP) beim Stoppen des Blutverlustes als überlegen erweisen könnte.
Biochem/physiol Actions
Acute-Phase-Protein (APP), welches ein Teil der Proteinkoagulations-Kaskade der Blutgerinnung ist.
Fibrinogen ist ein Akute-Phase-Protein, das Teil der Gerinnungskaskade von Proteinen ist. Das Endergebnis der Kaskade ist die Produktion von Thrombin, das Fibrinogen in Fibrin umwandelt. Thrombin baut Fibrinogen schnell ab, wobei Fibrinopeptid A freigesetzt wird. Der Verlust dieses kleinen Peptids reicht nicht aus, um das so entstandene Fibrinmolekül unlöslich zu machen, aber es bildet oftmals Komplexe mit benachbarten Fibrin- und Fibrinogenmolekülen. Thrombin spaltet ein zweites Peptid, Fibrinopeptid B von Fibrin. Die so gebildeten Fibrinmonomere polymerisieren dann spontan zu einem unlöslichen Gel. Das polymerisierte Fibrin wird durch nichtkovalente und elektrostatische Kräfte zusammengehalten und durch das Transamidationsenzym, Faktor XIIIa, stabilisiert, das durch die Wirkung von Thrombin auf Faktor XIII produziert wird. Die unlöslichen Fibrinaggregate (Gerinnsel) und die aggregierten Thrombozyten blockieren dann das beschädigte Blutgefäß und verhindern so weitere Blutungen. Die Fibrinogenmenge im Plasma kann als unspezifischer Indikator herangezogen werden, um zu bestimmen, ob eine Entzündung im Körper vorhanden ist oder nicht. Fibrinogen aus jeder beliebigen Säugerquelle wird durch Thrombin aus jeder beliebigen Säugerquelle gespalten.
Physical form
Enthält ~10 % Natriumcitrat und ~15 % Natriumchlorid.
Preparation Note
Zur Solubilisierung Fibrinogen am Besten auf warme (37 °C) Kochsalzlösung schichten, da sich Fibrinogen in Wasser nicht auflöst. Die Kochsalzlösungskonzentration sollte im Bereich von 0,85-0,9 % liegen. Die Fibrinogen-Kochsalz-Lösung kann vorsichtig geschüttelt, aber nicht im Vortexer gemischt werden. Das Fibrinogen löst sich langsam auf und ergibt eine trübe Lösung. Fibrinogen kann sterilfiltriert werden, jedoch nicht durch einen 0,1-μm-Filter. Ein 0,2-μm-Filter mit Überdruck mittels Spritzenvorsatz- und „Knopf“-Filter wird empfohlen. Vakuumfiltration darf nicht eingesetzt werden, da dies zum Abbau der Moleküle während der Filtration führen würde.
Analysis Note
Proteinbestimmung nach Biuret
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341573341576-M341578
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine plasma
biological source
-
biological source
human plasma
biological source
human plasma
concentration
65-85% (biuret)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa, β-chain 56 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover why blood proteins such as bovine serum albumin, human serum albumin, globulins, and more are crucial for cell culture.
Katarzyna Kubiak et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 139, 123-131 (2015-12-27)
Adsorption kinetics of fibrinogen at a gold substrate at various pHs was thoroughly studied using the QCM-D method. The experimental were interpreted in terms of theoretical calculations performed according to the random sequential adsorption model (RSA). In this way, the
C Fenger-Eriksen et al.
British journal of anaesthesia, 101(6), 769-773 (2008-09-27)
Patients experiencing massive haemorrhage are at high risk of developing coagulopathy through loss, consumption, and dilution of coagulation factors and platelets. It has been reported that plasma fibrinogen concentrations may reach a critical low level relatively early during bleeding, calling
Johanna Prüller et al.
PloS one, 13(9), e0202574-e0202574 (2018-09-18)
Biophysical/biochemical cues from the environment contribute to regulation of the regenerative capacity of resident skeletal muscle stem cells called satellites cells. This can be observed in vitro, where muscle cell behaviour is influenced by the particular culture substrates and whether
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F8630-100G04061833629956
F8630-25G04061833620830
F8630-5G04061833620847
F8630-10G04061833620793
F8630-1G04061833620809
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it ok to use PBS to reconstitute? PBS has 0.9% saline. After reconstitution can I freeze/thaw?
    1 answer
    1. Quality control has tested dissolving this product using 0.9% NaCl. Customer feedback indicates that some lots may precipitate when using PBS for dissolution. The optimal way to solubilize fibrinogen is to layer it on top of warm (37 °C) saline. Fibrinogen does not dissolve in water. The saline concentration can be in the range of 0.85-0.9%. The fibrinogen-saline solution can be gently agitated but must not be vortexed. Fibrinogen will slowly dissolve to give a hazy solution. Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 µm filter. A 0.2 µm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to a breakdown of the molecule during filtration.
      After sterile filtration, stock solutions of fibrinogen at 2.5 mg/ml may be stored refrigerated for about 1 week.
      Helpful?
  2. Il prodotto (fibrinogeno F8630-5g) viene venduto sterile? Grazie!
    1 answer
    1. This Fibrinogen product is not sterile. Currently, a sterile version of this material is not available. As noted in the 'DESCRIPTION' section, under 'Reconstitution, Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 μm filter. A 0.2 μm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to the breakdown of the molecule during the filtration.