Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41105341
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensheet size
3 1/4 in. × 4 in.
storage temp.
2-8°C
General description
Feinkörnige, blauempfindliche Emulsion auf 7-mil-ESTAR-Träger, mit Einkerbung zur Identifizierung der Emulsion. Reiß- und abrasionsfest, dimensionsbeständig. Höhere Elektronenbelastung und Entwicklungsspielräume als 4489.
Legal Information
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| sheet size 3 1/4 in. × 4 in. | sheet size - | sheet size - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carestream® Elektronenbildfilm SO-163
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?