Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105341
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensize
8 in. (19.5 cm) × 10 in. (25.5 cm)
General description
Kodak Life Science Imaging film is equivalent to XRP. Coated with emulsion on both sides of a blue-tinted base, produces higher quality images than XAR film (improved definition with less background fog), however, the exposure time is approximately doubled. Sheets of film are interleaved with sheets of paper.
Legal Information
Carestream is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| size 8 in. (19.5 cm) × 10 in. (25.5 cm) | size 5 in. (13 cm) × 7 in. (18 cm) | size 7 in. (18 cm) × 9.5 in. (24 cm) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carestream® X-Omat LS film
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?