Fortfahren mit
F7553
FR 122047 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
1-[(4,5-Bis(4-methoxyphenyl)-2-thiazoyl)carbonyl]-4-methylpiperazine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 668,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N3O3SHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.99
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
€ 668,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)-c2nc(sc2-c3ccc(OC)cc3)C(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
InChI key
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective cyclooxgenase-1 (COX-1) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0276E1286SML2379
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F7553-25MG04061832271316