Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H8Cl2F3NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(F)(F)C(C3=CC=C(Cl)C=C3)(F)S2
InChI key
JGDLZQYCDVDWNE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fluorizoline is a prohibitin (PHB) 1/2-binding diaryl trifluorothiazoline compound that induces p53-independent apoptosis in various cancer cultures (IC50 from 1.6 μM/Bx-PC3 to 9.4 μM/JeKo 1; 24 h) and upregulates proapoptotic Noxa and Bim mRNAs in wild-type, but not PHBs-depleted MEFs. Box(-/-)/Bak(-/-) or Noxa(-/-)/Bim(-/-) MEFs as well as BAX/BAK- or NOXA-downregulated HeLa cells are resistant to fluorizoline-induced apoptosis. Fluorizoline treatment is shown to prevent active RAS-CRAF interaction and downstream MEK1/2 activation following EGF stimulation in HeLa cells (10 μM).
Prohibitin (PHB) 1/2-binding diaryl trifluorothiazoline that induces p53-independent apoptosis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?