Fortfahren mit
F7129
5-Fluorcytosin
nucleoside analog
Synonym(e):
4-Amino-5-fluor-2-hydroxy-pyrimidin, Flucytosin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 316,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4FN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-968-7
Beilstein/REAXYS Number:
127285
MDL number:
€ 316,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mol wt
129.09 g/mol
concentration
≤100% (Flucytosine)
color
white to off-white
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
formic acid: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
λmax
285-287 nm
fluorescence
(EmM Anhydrous 8.8 - 9.4, pH 1.0)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: nucleoside
Application
Angewendet in Studien über die TMP Biosynthese.
Biochem/physiol Actions
Nukleosid-Analogon mit antimykotischen Aktivitäten. 5-FC wird durch Cytosindeaminase zu 5-Fluoruracil deaminiert, was zur RNA Fehlcodierung führt. 5-Fluorcytosin hemmt die DNA- und RNA-Synthese und stört die ribosomale Proteinsynthese.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0175000PHR16591272000
Flucytosin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0175000
Flucytosin
Flucytosin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1272000
Flucytosin
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
solubility
formic acid: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorcytosin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)