Produktname
Fast Red TR Salz -1,5-naphthalindisulfonat (Salz),
form
powder
color
white to light yellow
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
suitability
suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(O)(=O)=O)(=O)=O.ClC3=CC=C([N+]#N)C(C)=C3
InChI
1S/C10H8O6S2.2C7H6ClN2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);2*2-4H,1H3/q;2*+1/p-2
InChI key
PSAWWJOJWWUTJJ-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS) | suitability - | suitability - | suitability - |
| color white to light yellow | color - | color faint yellow to yellow | color - |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?