Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
crystalline
pH range
6.95-7.05
mp
268 °C
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As substrate for the determination of serum ceruloplasmin from its oxidase activity.[1]
- Determination of total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions by a novel, colorimetric and fully automated method.[2]
- As colorimetric indicator for the simultaneous semi-quantitative estimation of glucose, lactate and uric acid on paper-based microfluidic devices (microPAD).[3]
- Myeloperoxidase activity assay.[4]
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 2.5 mg/mL, colorless | solubility H2O: soluble 25 mg/mL | solubility water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless | solubility H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form powder | form tablet | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 268 °C | mp 268 °C | mp - | mp - |
| pH range 6.95-7.05 | pH range - | pH range - | pH range - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidin -dihydrochlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
20325-40-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F5803-50MG | 04061833618318 |