Fortfahren mit
D9154
o-Dianisidin -dihydrochlorid
tablet
Synonym(e):
3,3′-Dimethoxy-benzidin -dihydrochlorid, Fast Blue B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 395,00
€ 335,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.21
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
243-737-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3917996
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
o-Dianisidin -dihydrochlorid, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Level
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
o-Dianisidin (3,3′-Dimethoxybenzidin) ist ein Peroxidasesubstrat, geeignet für den Einsatz in ELISA-Verfahren. Dieses Substrat produziert ein lösliches Endprodukt von gelb-oranger Farbe und kann spektralphotometrisch bei 405 nm abgelesen werden. Die Reaktion kann mit 5 M HCl gestoppt werden.
Preparation Note
Dissolve one tablet in 60 ml of 50 mM phosphate-citrate buffer, pH 5.0. Add 12 μl of fresh 30% hydrogen peroxide immediately before to use.
Disclaimer
Möglicherweise karzinogen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3252D5905F5803
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
powder
form
tablet
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidin -dihydrochlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
20325-40-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
M Kaszuba et al.
Biochimica et biophysica acta, 1419(2), 221-228 (1999-07-17)
Reactive cationic and anionic liposomes have been prepared from mixtures of dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) and cholesterol incorporating dimethyldioctadecylammonium bromide and DMPC incorporating phosphatidylinositol, respectively. The liposomes were prepared by the vesicle extrusion technique and had the enzymes glucose oxidase (GO) encapsulated
Frédéric Frottin et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(12), 2336-2349 (2006-09-12)
Methionine aminopeptidase (MAP) is a ubiquitous, essential enzyme involved in protein N-terminal methionine excision. According to the generally accepted cleavage rules for MAP, this enzyme cleaves all proteins with small side chains on the residue in the second position (P1')
Wei Shen et al.
Biosensors & bioelectronics, 44, 171-176 (2013-02-22)
Herein we report a label-free microRNA (miRNA) biosensor in which the formation of a thin insulating film is used to amplify the analytical signal. Briefly, the biosensor is made of an oligonucleotide-coated gold electrode. After hybridizing with a target miRNA
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9154-100TAB04061833590317
D9154-50TAB04061833590324