Fortfahren mit
F3777
Monoklonaler Anti-Aktin α-Glattmuskel-FITC-Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Anti-Actin, α-Smooth Muscle - FITC antibody, Mouse monoclonal
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper , α-Glattmuskel, Alpha-Glattmuskel-Aktin – FITC-Antikörper, Alpha-SMA-FITC-Antikörper, SMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.330,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
1A4, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
675
€ 821,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~42 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human tonsil or appendix
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
α-Glattmuskelaktin, ein Protein, das spezifisch für glatte Muskelzellen ist, ist auch als Aorten-Glattmuskel- oder ein Glattmuskelaktin (α-SMA, SMAktin, α-SM-Aktin, ASMA) bekannt. Es gehört zur Familie der Aktine und befindet sich überwiegend in Zellen der glatten Muskelfamilien. Berichten zufolge befindet sich α-Glattmuskelaktin auch in bestimmten Nicht-Muskelzellen, insbesondere in Fibroblasten, d. h. Myofibroblasten. Aktin, ein konserviertes eukaryotisches Protein ist der Hauptbestandteil des Zytoskeletts und wird bei Säugetieren und Vögeln als sechs verschiedene Isoformen exprimiert. Es ist auf dem menschlichen Chromosom 10q23.31 lokalisiert.
Der Antikörper reagiert mit normalen und neoplastischen, menschlichen vaskulären und viszeralen glatten Muskelzellen. Er reagiert mit normalen Myoepithelzellen, Perizyten, Augenlinsenzellen, Haarfollikelzellen und bestimmten Stromazellen in Darm, Hoden, lymphatischen Organen, Leber, Eierstöcken und Knochenmark. Der Antikörper reagiert außerdem mit Stromamyofibroblasten in hypertrophen Narben und in neoplastischem Gewebe. α-Glattmuskelaktin wird während der Myogenese bei Hühner- und Rattenembryos vorübergehend mit sarkomerischem α-Aktin koexprimiert. Es wird außerdem im ventrikulären Leitungstrakt des erwachsenen Säugetierherzens gefunden.
Der Antikörper (auch als Anti-α-Sm-1 bekannt) ist spezifisch für die α-Isoform des Glattmuskelaktins. Er reagiert spezifisch mit α-Glattmuskelaktin in Immunblotting-Assays und markiert glatte Muskelzellen in gefrorenen oder Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten.
Immunogen
N-terminales synthetisches Decapeptid von α-Glattmuskelaktin.
Application
Glatte Muskelzellen boviner Aorten werden unter Verwendung des monoklonalen Anti-ACTA2-Antikörpers immunzytochemisch untersucht. Die Zellen werden zunächst auf Deckgläsern gezüchtet und 10 Minuten bei 4 Grad in 50 % Aceton/EtOH fixiert.
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper, α-Glattmuskel – FITC-Antikörper eignet sich für:
  • Immunhistochemische (IHC) Färbung von Herz, Lunge, Niere und Leber von Mäusen zur Untersuchung des PHD2-Mangels in inneren Organen
  • Immunfärbung zur Analyse der Entwicklung von vaskulären glatte Muskelzellen/Perizyten in Platelet-derived growth factor (PDGF) und PDGF-β-/--Embryos
  • Immunfluoreszenzanalyse von implantierten Zellen, gefrorenen Gewebeproben zur Untersuchung des ähnlichen Maßes der Expression von SMaA und SM-MHC als etablierte primäre SMC-Linien[1]
  • Western Blots von Linsenepithelzellen zur Bestimmung der Verteilung der αSMA-Expression in Linsenepithelzellen
  • Immunhistochemische Untersuchung der Läsionsmorphologie[2]
  • Durchflusszytometrie[3]
  • Immunhistochemie, Proliferation und TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) dUTP nick-end labeling)-Assays
  • Immunzytochemie
Paraffinschnitte von Rattenhoden-Gewebetransplantaten werden immunhistochemisch mit monoklonalen Maus-Antikörpern gegen Glattmuskelaktin gefärbt.
Zur Identifizierung von Myofibroblasten wird X-Gal-gefärbtes Maus-Herzgewebe unter Anwendung des monoklonalen Maus-Primärantikörpers gegen Glattmuskelaktin immunhistochemisch untersucht.
Biochem/physiol Actions
Aktin spielt eine wichtige Rolle bei der Zellmotalität, -struktur und -integrität. Glattmuskelaktin-α (SMA)/α2-Glattmuskelaktin (ACTA2) interagiert mit der β-Myosin-Schwerkette und hilft bei der Kontraktion von vaskulären Glattmuskelzellen. Das codierte Protein moduliert die Expression von c-MET (Tyrosinproteinkinase-MET) und fokaler Adhäsionskinase (FAK) in menschlichen Lungenadenokarzinomzellen, was die Tumorprogression positiv und selektiv vermittelt. Eine Mutation dieser Genexpression führt zu thorakalen Aortenaneurysmen und -dissektionen (TAAD).
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper, α-Glattmuskel erkennt die α-Glattmuskel-Isoform von Aktin (42 kDa) mittels ELISA und Immunblotting spezifisch. Er reagiert nicht mit anderen Hauptisoformen des Aktins, die sich in Fibroblasten oder Epithelzellen (β und γ-zytoplasmatisch), quergestreiften Muskel- (α-sarkomerisch), Myokard- (α-myokardinal) oder γ-Glattmuskelisoform befinden.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid, als ein Konservierungsmittel.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2 bis 8 °C bis zu einem Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Vor längerer Lichteinwirkung schützen.
Other Notes
Unterstützung bei der Auswahl von Actin-Antikörpern erhalten Sie auf www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7607A2547SAB4200602
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
chicken ... ACTA2(423787)
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA1(58)
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
rat, chicken, mouse, human, monkey
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, carp, bovine, frog, sheep, rabbit, rat, snake, guinea pig
clone
1A4, monoclonal
clone
CGA7, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
5C5, monoclonal
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review