Fortfahren mit
F3055
Flavopiridol -hydrochlorid
≥98% (HPLC), CDK and CDC25 phosphatase family inhibitor, powder
Synonym(e):
(−)-2-(2-Chlorphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3S,4R)-3-hydroxy-1-methyl-4-piperidinyl]-4H-1-benzopyran-4-on -hydrochlorid, L-86-8276, NSC-649890
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20ClNO5 ·HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.30 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Flavopiridol -hydrochlorid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: ~2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)O3)=O)C3=C([C@H]4CCN(C)C[C@H]4O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1
InChI key
LGMSNQNWOCSPIK-LWHGMNCYSA-N
Application
Flavopiridol-hydrochloridhydrat wurde verwendet:
  • als ein zyklinabhängiger Kinase 9 (CDK9)-Inhibitor zur Untersuchung seiner Wirkungen auf die Histon H3-Methylierung in Lysin 36 (H3K36) und Deaktivierung der Transkription in fetalen Fibroblasten vom Schwein[1]
  • als ein RNA-Polymerase-Inhibitor zur Untersuchung seiner Wirkungen auf hepatische Zellen[2]
  • als RNA-Transkriptionsinhibitor zur Untersuchung seiner Wirkungen auf die Euchromatin-Vergröberung in Zebrafisch-Embryonen[3]
Biochem/physiol Actions
Flavopiridol-hydrochloridhydrat ist eine starke CDK (zyklinabhängiger Kinase) und ein Inhibitor der CDC25-Phosphatasenfamilie.
Flavopiridol ist ein aus Dysoxylum binectariferum gewonnenes halbsynthetisches Flavon, das bei mehreren Krebsarten als Anti-Tumorwirkstoff wirkt[4] Da es auch Antikrebseigenschaften aufweist, wurde es in einer Studie für die Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML) untersucht.[5]
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite CDKs im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1010SML2297SML1148
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: ~2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)