Fortfahren mit
SML1148
YIL-781 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(4-Fluorophenoxy)-2-methyl-3-[[(3S)-1-(1-methylethyl)-3-piperidinyl]methyl]-4(3H)-quinazolinone hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28FN3O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.50 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, white to yellow to light brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)N(CCC1)C[C@H]1CN(C(C)=N2)C(C3=C2C=CC(OC4=CC=C(F)C=C4)=C3)=O.Cl
InChI
1S/C24H28FN3O2.ClH/c1-16(2)27-12-4-5-18(14-27)15-28-17(3)26-23-11-10-21(13-22(23)24(28)29)30-20-8-6-19(25)7-9-20;/h6-11,13,16,18H,4-5,12,14-15H2,1-3H3;1H/t18-;/m0./s1
InChI key
QQGRMONBDBMLSP-FERBBOLQSA-N
Application
YIL-781 has been used as a ghrelin receptor (GHSR) antagonist in combination with methanandamide (mAEA) to study its effect on gastric vagal afferent mechanosensitivity.[1]
Biochem/physiol Actions
YIL-781 is a Ghrelin receptor antagonist.
YIL-781 is a potent antagonist (Ki = 17 nM) of the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R1). YIL-781 blocks ghrelin-induced reduction of insulin secretion in rat islets. In vivo, the compound YIL-781 improves glucose tolerance and reduces weight gain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0943SML0681SML1882
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)