Fortfahren mit
F131
FPL 64176
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-4-[2-(phenylmethyl)benzoyl]-1H-pyrrole-3-carboxlic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 357,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 357,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1c(C)[nH]c(C)c1C(=O)c2ccccc2Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H21NO3/c1-14-19(20(15(2)23-14)22(25)26-3)21(24)18-12-8-7-11-17(18)13-16-9-5-4-6-10-16/h4-12,23H,13H2,1-3H3
InChI key
MDMWHKZANMNXTF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Cacnb3(25297)
Biochem/physiol Actions
Potent Ca2+ channel (L-type) activator.
Legal Information
Manufactured and sold with permission from Astra Charnwood.
Disclaimer
Photosensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0002SML1937SML2922
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F131-100MG04061832961606
F131-25MG04061832961613