Wichtige Dokumente
SML1937
SN-6
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[4-(4-Nitrobenzyloxy)benzyl]thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-[[4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl]methyl]-, ethyl ester
Größe auswählen
€ 86,80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 86,80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCC)C1CSC(CC2=CC=C(OCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2)N1
InChI
1S/C20H22N2O5S/c1-2-26-20(23)18-13-28-19(21-18)11-14-5-9-17(10-6-14)27-12-15-3-7-16(8-4-15)22(24)25/h3-10,18-19,21H,2,11-13H2,1H3
InChIKey
ZVYIJXLMBWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)