Merck
EPP0628-6502
Stacking Kit
allows up to 2 each New Brunswick S41i shakers to be stacked one on top of the other
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41102404
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® P0628-6502 (Global)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Eppendorf® P0628-6502 (Global)
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EPP0628-6502-1EA04061835080489