Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCAGTATTATTCTCTGGGGATCTCCCTAGCCAGAGCTGCTCTGGATAGTTCAAACCTCCCTTTGTTGCTACCAGGTGTAGAAATGGAGTTTTGGAAGAAGGTGGAAGAGTGTGTAGGCCAGTCCAGGTCTCTCAGTAGGTACTGCTTAGAACAGCTGTATCTTCAGAAGGTGAAAAGGACTTTAATGCGGAGTAATTCACAATCCAAAGAAGCCCTTCAAACCTTGAGGTTTGACACTGCTCACATTCTTGATTCTAGCAGAGACTGTTTAAGTCAGAAGACAGCAGCTGCCTGGGATAGGCAGGTGTCGACAATGAATGAGTCCATATATCCTGTAGCACACTGGCACTTGATTGTATCAAACCTCACAGTTTTAATACCCTACCTTTGTTTGAATGATGTGAGATATGTGGCCACTGTCTTGTTAAGAACTTTACCAGCAAGTAAAGCCCAGGGAAGCTTGGCACATGGTGAGCCACATGTCACACTTGAGAAAATATCCACAGCCCTCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... URB2(382038), Urb2(382038)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information mouse ... URB2(382038), Urb2(382038) | Gene Information mouse ... UBN2(320538), Ubn2(320538) | Gene Information mouse ... GSE1(382034), Gse1(382034) | Gene Information mouse ... FDXACB1(382137), D630004A14Rik(382137) |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| esiRNA cDNA target sequence GCCAGTATTATTCTCTGGGGATCTCCCTAGCCAGAGCTGCTCTGGATAGTTCAAACCTCCCTTTGTTGCTACCAGGTGTAGAAATGGAGTTTTGGAAGAAGGTGGAAGAGTGTGTAGGCCAGTCCAGGTCTCTCAGTAGGTACTGCTTAGAACAGCTGTATCTTCAGAAGGTGAAAAGGACTTTAATGCGGAGTAATTCACAATCCAAAGAAGCCCTTCAAACCTTGAGGTTTGACACTGCTCACATTCTTGATTCTAGCAGAGACTGTTTAAGTCAGAAGACAGCAGCTGCCTGGGATAGGCAGGTGTCGACAATGAATGAGTCCATATATCCTGTAGCACACTGGCACTTGATTGTATCAAACCTCACAGTTTTAATACCCTACCTTTGTTTGAATGATGTGAGATATGTGGCCACTGTCTTGTTAAGAACTTTACCAGCAAGTAAAGCCCAGGGAAGCTTGGCACATGGTGAGCCACATGTCACACTTGAGAAAATATCCACAGCCCTCC | esiRNA cDNA target sequence CCTTCTCAATGGCTGCATCTCCCAAACTTGCCGCATCTCCCAAACCTGCCACATCTCCCAAGCCTTTGCCCTCACCTAAGCCTTCTGTTTCACCCAAGCCCTCTCTGTCAGCTAAGCCTTCAATATCTACTAAACAGATTTCTAAATCCAACCCAGCTCCCAAGCCTGCTGTATGCCCAAGTTCTTCTAGTCCAAACACACTAGTAGCCCAGAGTAGCCACTCCACAAGTAACAACCCTGTCCATAAACAGCCCAGTGGAATGAACATCAGCAGACAGTCTCCCACTCTGAATTTGTTGCCCTCAAATCGCACTTCTGGCCTTCCGACTACAAAAACTCTTCAGGCCCCTTCTAAACTAACAAACTCATCATCCACTGGAACTGCTGGGAAGAACAGCTTGAGTGGAATCCCAATGAATGTACCTGCCAGCAGAGGTAGCAACCTTAACTCAAGTGGAGCTAATAGGACTAGTCTATCTGGGGGAACAGGAAGTGGAACACAGGG | esiRNA cDNA target sequence ATCAGTGCGGAGAAGAGGAAAGACAAAGAGAGGCTTGTTGAAATGCTCCGAGCCATGAAGCAGAGAGCACTGTCCGCAGCAGACTCAGTGACAAACTCTTCGAGGGACAGTCCTCCCGTCTCCCTGAGTGAACCAGCCACACAGCCAGCTCCTCTAGAGACGGATCAGCCTGTCGGGGTCCCTGCCTCCTTGTCAGATGTCCCAAAGACCACGGAGACCGGGAGACTGGAACAGCTCCGGCCCCAGGAGCTCTTGAGAGTCCAGGAGCCGGCTCCTCCCAGTGGTGAGAAGGCCAGGCTGAGCGAGGCCCCTGGTGGCAAGAAGAGCCTGAGCATGCTCCATTACCTCCGGGGCGCCGCGCCCAAGGACATTCCTGTGCCGTTGTCTCACAGCATCAACGGGAAGAGCAAGCCCTGGGAGCCTTTCGTGGCCGAAGAGTTTGCACATCAATTCCACG | esiRNA cDNA target sequence CTTCCGGAGAGTCCTGTGAGAGATGGCTGCAAAGGTGCTCAGGAGGGAATCTGTGGCCGGGTCAAGCTTGGCCTCAGGCCTTCTCTTCTTGTTCATGTTGAAGCTGTCATCCATTCCCCAGACTTCCTCCCAGCCTCTCTGCATGTCCTCAGTGGACCTGTCTTTCGGAAGTGCCACATCTTACCTTTCATGATGCCAGCATTTCACGAGACTTTATTCATCCTTGGATTTGATAACAATATGAAGGAGAGTTGCCTTCCGTCGCTGCTGGGTCACCTGAAGGATGCTCTGGGTAACCTTCTGACTCAGACATTGCAGGAGGGCTCTAGTTTGGGCACTTCGGTGGAATTTGTCCTTCAACCAAACGGAAAGGATTATATAATTCATGTGAAGTCTCTTAATTTTGGCCCAGATTG |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EMU190891-20UG | 04061828746026 |
| EMU190891-50UG | 04061828695102 |