Merck
esiRNA der Reihe MISSION®
Die Abbildung zeigt zwei durchsichtige Kunststoffröhrchen mit roten Schraubverschlüssen. Jedes Röhrchen ziert ein auffälliges rotes „M“-Logo am oberen Rand.
Unsere esiRNA der Reihe MISSION® – Powered by Eupheria Biotech – bietet RNAi-Forschern eine bewährte, kostengünstige und einfache Methode für die posttranskriptionelle Inaktivierung (Silencing) proteincodierender Gene und lncRNA (lange nicht-codierende RNA). Biologisch hergestellte esiRNA besteht aus einem heterogenen Pool von siRNA (natürliche RNA, keine Modifikationen), die allesamt auf dieselbe mRNA-Sequenz abzielen. Diese Auslöser für das Silencing multipler Gene bewirken hochspezifische und effektive Gen-Knockdowns mit geringeren Off-Target-Effekten als einzelne, chemisch synthetisierte siRNA.
Wenn Sie mehr über unsere esiRNA-Produlte der Reihe MISSION® und deren Spezifikationen erfahren möchten, klicken Sie hier oder suchen Sie unten nach einem Gentarget.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Seite Häufig gestellte Fragen.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Zugehörige Produktinformationen
  • Online-Tools für kundenspezifische Oligos & qPCR-Sonden
    Erfahren Sie mehr über die Tools, die wir für die Planung von Oligo- und qpcr-Sonden anbieten, darunter OligoArchitect™ Primer- und Sondendesign-Lösungen und OligoEvaluator™: Oligonukleotid-Sequenz-Rechner.
  • Produktinformationen zu kundenspezifischen DNA- und RNA-Oligos & qPCR-Sonden
    Informieren Sie sich über Produkt- und technischen Ressourcen für unsere kundenspezifischen DNA-Oligos, RNA-Oligos und qPCR-Sonden, darunter unsere Online-Tools, Fallstudien und Oligonukleotid-Label-Lizenzen, sowie über häufig gestellte Fragen (FAQs) und die dazugehörigen Antworten, z. B. zur Oligosynthese, Länge, Modifikation und vieles mehr.
  • Rahmenbestellungen für kundenspezifische Oligos
    Wir freuen uns, Ihnen ein Tracking-System für Ihre Rahmenbestellungen für kundenspezifische Oligos anbieten zu können. Unser Tracking-System ermöglicht eine einfache Verwaltung der Ausgaben für Ihre Rahmenbestellung (P.O.). Registrieren Sie ganz einfach Ihre Rahmenbestellung, um die Vorteile der KOSTENLOSEN Nachverfolgung zu nutzen.
  • RapidRED™ Zahlungsprogramm
    Das Zahlungsprogramm ermöglicht es Ihnen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Ihren Online-Bestellprozess zu optimieren, da für das Einrichten und Aufladen Ihres Zahlungskontos nur eine Kauftransaktion erforderlich ist.
  • Oligo Product Reviews by SelectScience®
    Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!