Fortfahren mit
EMU090761
MISSION® esiRNA
targeting mouse Grap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGTTTGACTTCTCGGCACAGGATCCATCTCAGCTCAGCCTCCGCCGAGGTGACATCGTGGAAGTTGTGGAGCGTGAGGATCCACACTGGTGGCGGGGCCGGGCAGGCGGGCGCCTGGGCTTCTTCCCACGGAGCTACGTGCAACCGGTACACTTGTGACCACACAAGACCAGAGGAGCGATGCTCTGGGCTCAGCTTCTTCACACTAACCAGGACCAATATCGGTCACCACCAGGCTGGGAGCGGAAGCCCCCGCCCGCAGGCCTGACTGCTTTCCATTGGTCTCTATGTGTGACATCACCCGCCATTGACCAGGCCCATCCTCTCCAGACTTGAGGACCAACTGCTAATGGCTGGGGCCCAGCTCAGAAAGCGCTTCCCTTGAGCAGTTTATCTTCCAAACGCCTTTCAGGTTGTGCAAGTTACCGGGAACTGGCTTAGCCCTGGGCAACCTCAACGTCCATAAGAGTGCAAAGTTCCTCCCACTCCAACAGCTTGGGGCCTCCTGGCTTTACCCCACCAGCACTGGAATGAGGTTATATAGAGGTGAATCCCGTTGGAAGAGGCCTGATAGGGAC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU039861EMU034121EMU030601
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... GRAP(71520), Grap(71520)
Gene Information
mouse ... KAZN(71529), 9030409G11Rik(71529)
Gene Information
mouse ... VPS35L(71517), 9030624J02Rik(71517)
Gene Information
mouse ... KLHDC2(69554), Klhdc2(69554)
esiRNA cDNA target sequence
CAGTTTGACTTCTCGGCACAGGATCCATCTCAGCTCAGCCTCCGCCGAGGTGACATCGTGGAAGTTGTGGAGCGTGAGGATCCACACTGGTGGCGGGGCCGGGCAGGCGGGCGCCTGGGCTTCTTCCCACGGAGCTACGTGCAACCGGTACACTTGTGACCACACAAGACCAGAGGAGCGATGCTCTGGGCTCAGCTTCTTCACACTAACCAGGACCAATATCGGTCACCACCAGGCTGGGAGCGGAAGCCCCCGCCCGCAGGCCTGACTGCTTTCCATTGGTCTCTATGTGTGACATCACCCGCCATTGACCAGGCCCATCCTCTCCAGACTTGAGGACCAACTGCTAATGGCTGGGGCCCAGCTCAGAAAGCGCTTCCCTTGAGCAGTTTATCTTCCAAACGCCTTTCAGGTTGTGCAAGTTACCGGGAACTGGCTTAGCCCTGGGCAACCTCAACGTCCATAAGAGTGCAAAGTTCCTCCCACTCCAACAGCTTGGGGCCTCCTGGCTTTACCCCACCAGCACTGGAATGAGGTTATATAGAGGTGAATCCCGTTGGAAGAGGCCTGATAGGGAC
esiRNA cDNA target sequence
GGACCTGGAGAAACACCTGAACGTGTCCAAGAAGTTCCACCAAGTTAGCATCTTGCTGGGAATTGAGCTGCTGTACCAAGTGAACTTCAGCAGGGAGGCTCTCCAGGAGCGCAGAGCCCGCTGTGAAACACAGAACACAGACCCTGTGGTCTGGACCAACCAGCGGGTGCTCAAGTGGGTGCGCGATATCGACCTGAAGGAGTATGCAGACAACCTGACCAATAGCGGTGTCCATGGTGCTGTGCTGGTCCTGGAGCCCACATTCAATGCCGAGGCCATGGCCACCGCCCTGGGCATCCCCAGCGGGAAGCACATACTCAGGAGACACCTGGCAGAGGAGATGAGCACCATCTTCCATCCATCCAACTCCACAGGCATCCGGGAGTCTGAGCGCTTTGGGACACCACCTGGCAGGGCCTCTAGCATCACCAGAGCTGGGAGAGAGGACAGTGGGGGCAATAGCAAGCACAGAGCTGGCCGGCTGCCCCTGGGGAAGATAGGAAGGGGCTTCAGC
esiRNA cDNA target sequence
TCCGTGATGTCAGCTTTCAGGGCTGAGTTCGTTGCCACCAGGTCTATGGACTTCATCGGCATGATCAAAGAGTGTGACGAGTCCGGCTTCCCCAAGCATCTCCTTTTTCGTTCATTGGGGTTAAACTTGGCTTTGGCTGATCCTCCTGAGAACGATCGACTTCAGATTCTCAATGAAGCTTGGAAAGTCATCACTAAACTGAAGAGTCCTCAGGACTACATTAATTGTGCCGAGGTTTGGGTAGAGTACACCTGCAGGCATTTCACGAAACGAGAAGTTAACACTGTTCTGGCTGACGTCATCAAGCACATGACTCCGGATCGAGCATTTGAGGACTCTTACCCCCAGCTCCAGTCAATCATTCAGAAAGTCATCGCCCACTTCCACGATTTCTCAGTTCTTTTCTCAGTGGAAAAGTTTCTACCATTTCTGGACATGTTCCAGAAAGAGAGTGTGCGGGTGGAGGTTTGCAAGTGCATCATG
esiRNA cDNA target sequence
AACAAGGGCTTTGTGTTTGGTGGCAGATACCGGGATGCTAGAATGAATGATCTTCACTATCTTAATCTGGATACGTGGGAGTGGAATGAACTAATTCCACAAGGTGTGTGCCCTGTTGGCAGATCCTGGCACTCACTGACACCAGTCTCTTCAGACCATCTTTTTCTCTTTGGAGGATTTACCACTGAAAAACAGCCACTAAGTGATGCCTGGACTTACTGCATCAGTAAAAATGAATGGATTCAGTTTAATCATCCTTATGTTGAAAAACCAAGATTATGGCACACAGCTTGTGCGAGTGATGAAGGAGAAGTCATTGTTTTTGGTGGTTGTGCTAACAATCTGCTGGTTCATCACAGAGCTGCACACAGTAATGAAGTACTTATATTTTCAGTTCAACCAAAATCTCTTGTACGGCTAATCTTAGAAGCAGTCATCTGCTTTAAAGAGATGCTAGCCAACTCGTGGAG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000004837
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040606
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030982
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020978
NCBI accession no.
NM_027817
NCBI accession no.
NM_144531
NCBI accession no.
NM_027815
NCBI accession no.
NM_027117
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU090761-20UG04061828529223
EMU090761-50UG04061828876648