Fortfahren mit
EMU080761
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arl1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTGGAGACGGTGACATACAAAAATCTCAAATTCCAAGTTTGGGACTTAGGAGGACAGACAAGTATCAGGCCATACTGGAGATGTTATTATTCAAACACAGATGCAGTCATCTATGTCGTTGACAGTTGTGACCGAGATCGAATTGGCATTTCCAAGTCTGAGTTAGTTGCCATGTTGGAGGAAGAAGAGCTGAGAAAAGCCATTTTATTGGTGTTTGCAAATAAGCAGGACATGGAACAGGCCATGACACCCTCAGAAATGGCAAATGCTCTTGGGTTACCTGCCCTGAAGGACCGGAAGTGGCAGATCTTTAAAACTTCAGCAACCAAAGGCACTGGCCTTGATGAGGCAATGGAATGGTTAGTTGAAACCCTGAAAAGCAGACAGTGAGCCCATTCACGTCAGCGCCTGTGAGCCAACGCTACATCACATACTCATTGGAAGCAGTCAGGTGTGCTTCCTGTGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU020331EMU029941EMU175651
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... ARL1(104303), Arl1(104303)
Gene Information
mouse ... ARL10(56795), Arl10(56795)
Gene Information
mouse ... ARL2(56327), Arl2(56327)
Gene Information
mouse ... Airn(104103)
esiRNA cDNA target sequence
TGTGGAGACGGTGACATACAAAAATCTCAAATTCCAAGTTTGGGACTTAGGAGGACAGACAAGTATCAGGCCATACTGGAGATGTTATTATTCAAACACAGATGCAGTCATCTATGTCGTTGACAGTTGTGACCGAGATCGAATTGGCATTTCCAAGTCTGAGTTAGTTGCCATGTTGGAGGAAGAAGAGCTGAGAAAAGCCATTTTATTGGTGTTTGCAAATAAGCAGGACATGGAACAGGCCATGACACCCTCAGAAATGGCAAATGCTCTTGGGTTACCTGCCCTGAAGGACCGGAAGTGGCAGATCTTTAAAACTTCAGCAACCAAAGGCACTGGCCTTGATGAGGCAATGGAATGGTTAGTTGAAACCCTGAAAAGCAGACAGTGAGCCCATTCACGTCAGCGCCTGTGAGCCAACGCTACATCACATACTCATTGGAAGCAGTCAGGTGTGCTTCCTGTGA
esiRNA cDNA target sequence
AACCTGCGCTTTTACTGGAAGGAGTTTGTCAACGAGGTGGACGTGCTGGTGTTCATGGTGGACTCGACTGACCGGCTAAGGCTGCCCTGGGCTCGGCAGGAGCTGCAGAAACTGTTGGACAGGGATCCGGATCTGCCTGTTGTTATAGTGGCCAACAAGCAGGACCTGAGCGGGGCCATGAATATGGTGGAGCTGCAGCAGGAGCTGGGCCTCCTTGCTAGTTATAACCAGAGGGAGGTTTTCCTCTTGGCAGCCAGCATTGCCCCTGCAGGATCTGGCTTTGGGGAACCCGGAACTGTGCACATCTGGAAATTGCTCTTGCAGCTTCTCTCCTAAGCTGGACCCACCTGCCTGCTGCCCAGCCTTGAATACCACATTTCTGCCTTCTTCCGCATTGTTGTTGCTAGCCTAGGCCTTGGGCAGGAGCATCATAGCAACGCT
esiRNA cDNA target sequence
ATGGAGAAGACGTGGACACCATCTCCCCGACACTGGGCTTCAACATCAAGACCCTGGAGCACCGCGGATTCAAGCTGAACATCTGGGATGTAGGTGGCCAGAAGTCTCTGCGCTCCTACTGGAGGAACTACTTTGAGAGCACGGATGGCCTCATCTGGGTGGTGGACAGCGCCGACCGCCAGCGCATGCAGGACTGTCAGCGAGAGCTGCAGAGCCTACTGGTGGAGGAGCGCCTGGCTGGAGCAACCCTCCTCATCTTTGCCAACAAGCAGGACCTGCCTGGAGCACTGTCCTGTAATGCTATTCAGGAGGCCCTGGAGCTGGACTCCATCCGCAGCCACCACTGGCGCATCCAGGGCTGCAGTGCTGTCACAGGGGAAGACCTGCTGCCTGGCATCGACTGGCTCCTTGATGACATTTCCAGTCGTGTCTTTACTGCCGACTGAGCTTCTTCAGTGTCCCCAGGTC
esiRNA cDNA target sequence
CAGATAGGCTACCATCACTGAGCTGCAATCAGCAGCAAGGCCGACAATAGATTGGTCAGGGCTTCAATTTCCAGCTCAGCGAGCTAGTCAAGAACAGTGCCCCCACCAACTATGACCTATCTGATAGGAGCATCAACCCTATTATGGCAAAGTGACAGATGTCTCTGTCATGCTGAAAGCTGTATGGTGGGGACCAGGAAGTACTTGTGTACCCTACGTAAGTCCTTAATGGTGCAGACCCAATAAATAGCAGGCTCTGTAGAAGATCCATCCCAAGTTCATCAACACTAAGTTGGGCTGTGGCCACTTCTAACATATAGAGAAGATATCAGTCATGGAATATGTACAAGAGACAGGACTGAATGGGCTGAAGATATGGCTTGGTGGGTAAGCATTTGCCATATAAGTGTGAAGACTGGGCTTGAACCCCTCCAGCCCATACTAAGCTGGGTGAACTCAGTAGCAAGTGTCTGTAACACTAGTGTTTCTACAGAGAGATGGACACAGGAG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000060904
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025870
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024944
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000078247
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU080761-50UG04061828874583
EMU080761-20UG04061828542116