Fortfahren mit
EMU080691
MISSION® esiRNA
targeting mouse Taf8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAAGAGCAAGATGGCTGACACGGCGGCCGGGCCTGGTGGCTCCGGAACGAGACCGGGAAGTAAGCAATCCACTAACCCTGCTGATAACTACCATCTGGCCCGGAGGAGGACCCTGCAAGTGGTTGTGAGCTCCTTGCTGACAGAGGCGGGATTTGAGAGTGCCGAGAAAGCGTCTGTGGAGACACTGACAGAGATGCTGCAGAGCTACATCTCAGAAATCGGGAGAAGTGCTAAGTCATACTGTGAGCACACAGCCAGGACCCAGCCCACACTGTCGGACATCGTGGTCACATTGGTTGAAATGGGCTTCAATGTTGACACTCTACCTGCCTATGCAAAACGGTCTCAGAGGATGGTCATCACTGCACCTCCAGTGACCAATCAGCCAGTGACCCCCAAGGCCCTCACTGCAGGGCAGAACCGGCCCCACCCGCCACACATCCCCAGCCATTTTCCTGAGTTTCCGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU085961EMU211881EMU072471
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... TAF8(63856), Taf8(63856)
Gene Information
mouse ... TAF1(270627), Taf1(270627)
Gene Information
mouse ... TAF3(209361), Taf3(209361)
Gene Information
mouse ... EPO(13856), Epo(13856)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023980
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031314
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025782
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029711
esiRNA cDNA target sequence
CAAGAGCAAGATGGCTGACACGGCGGCCGGGCCTGGTGGCTCCGGAACGAGACCGGGAAGTAAGCAATCCACTAACCCTGCTGATAACTACCATCTGGCCCGGAGGAGGACCCTGCAAGTGGTTGTGAGCTCCTTGCTGACAGAGGCGGGATTTGAGAGTGCCGAGAAAGCGTCTGTGGAGACACTGACAGAGATGCTGCAGAGCTACATCTCAGAAATCGGGAGAAGTGCTAAGTCATACTGTGAGCACACAGCCAGGACCCAGCCCACACTGTCGGACATCGTGGTCACATTGGTTGAAATGGGCTTCAATGTTGACACTCTACCTGCCTATGCAAAACGGTCTCAGAGGATGGTCATCACTGCACCTCCAGTGACCAATCAGCCAGTGACCCCCAAGGCCCTCACTGCAGGGCAGAACCGGCCCCACCCGCCACACATCCCCAGCCATTTTCCTGAGTTTCCGGA
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGATTCTTGGCCATTTCATCACCCAGTTAATAAGAAATTTGTTCCAGATTATTACAAAGTGATTGTCAGTCCAATGGATTTGGAGACTATACGTAAGAATATCTCCAAGCACAAATACCAGAGTCGAGAGAGCTTTCTAGACGACGTAAACCTGATTCTGGCCAACAGTGTTAAGTACAATGGGCCTGAGAGTCAGTATACTAAGACTGCTCAGGAGATTGTGAACGTTTGTCACCAGACATTAACTGAGTATGATGAACATTTGACTCAACTTGAGAAAGATATTTGTACAGCTAAAGAAGCAGCTCTGGAGGAAGCAGAATTAGAAAGTCTGGACCCAATGACTCCAGGGCCATATACACCTCAGCCTCCTGATTTGTATGATAACAACACATCCCTCAGTGTTTCTCGAGATGCTTCTGTATATCAAGATGAGAGCAATCTGTCTGTCTTGGATATTCCCAGTGCTACTTCAGAAAAGCAGCTAACACAGGAAGGTGGAGATGG
esiRNA cDNA target sequence
GATGAGTGGGGCAATCAGATCTGGATCTGTCCAGGGTGCAACAAGCCTGATGACGGGAGCCCGATGATTGGCTGTGACGACTGTGACGATTGGTACCACTGGCCCTGTGTGGGAATCATGGCTGCTCCTCCAGAAGAGATGCAGTGGTTCTGCCCGAAGTGTGCCAACAAGATAAAGAAAGACAAGAAGCACAAGAAGAGGAAGCACCGTGCGCACTGACATCAGCGTGGGCAGGACTGCTGCCCTGCGCCGGGTCGGGGCTGGGCTGGTTCTGCCATCCTGTCTCCCCCGGGCCCTGTGGACTTGCAGCGCATCCCAGAGGAGCAAGGACAAGAACATGGCACCCCTCTGGATGCTCCCTCTGAAACACATGGGCCTGAGCTCCCGCAGCATGTTGCTGAAGAAAACTCCAGTGGAGGGCTGGCCCGAGGGCTGGCACCTCCATCTGCCTATTACCAGTGACAAGTATTAATAAAGACGCCACACA
esiRNA cDNA target sequence
CCACCCTGCTGCTTTTACTCTCCTTGCTACTGATTCCTCTGGGCCTCCCAGTCCTCTGTGCTCCCCCACGCCTCATCTGCGACAGTCGAGTTCTGGAGAGGTACATCTTAGAGGCCAAGGAGGCAGAAAATGTCACGATGGGTTGTGCAGAAGGTCCCAGACTGAGTGAAAATATTACAGTCCCAGATACCAAAGTCAACTTCTATGCTTGGAAAAGAATGGAGGTGGAAGAACAGGCCATAGAAGTTTGGCAAGGCCTGTCCCTGCTCTCAGAAGCCATCCTGCAGGCCCAGGCCCTGCTAGCCAATTCCTCCCAGCCACCAGAGACCCTTCAGCTTCATATAGACAAAGCCATCAGTGGTCTACGTAGCCTCACTTCACTGCTTCGGGTACTGGGAGCTCAGAAGGAATTGATGTCGCCTCCAGATACCAC
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_022015
NCBI accession no.
NM_001081008
NCBI accession no.
NM_027748
NCBI accession no.
NP_031968
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetsuya Muto et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(7), 4327-4337 (2014-06-19)
To investigate whether high glucose (HG) alters connexin 43 (Cx43) expression and gap junction intercellular communication (GJIC) activity in retinal Müller cells, and promotes Müller cell and pericyte loss. Retinal Müller cells (rMC-1) and cocultures of rMC-1 and retinal pericytes
Caitlin J Bowen et al.
Developmental biology, 407(1), 145-157 (2015-07-19)
Proper remodeling of the endocardial cushions into thin fibrous valves is essential for gestational progression and long-term function. This process involves dynamic interactions between resident cells and their local environment, much of which is not understood. In this study, we
Tomas Baldassarre et al.
Molecular cancer research : MCR, 13(6), 1044-1055 (2015-03-19)
Triple-negative breast cancers (TNBCs) are highly aggressive cancers that lack targeted therapies. However, EGFR is frequently activated in a subset of TNBCs and represents a viable clinical target. Because the endocytic adaptor protein Endophilin A2 (SH3GL1/Endo II) has been implicated
Zheren Shao et al.
PloS one, 10(7), e0132655-e0132655 (2015-07-24)
Melanomas cause over 76% of skin cancer deaths annually. Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)-AKT-mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway is important for melanoma initiation and progression. In the current study, we evaluated the potential anti-melanoma effect of VS-5584, a novel and
Alexandre K Rouquette-Jazdanian et al.
PloS one, 10(6), e0131823-e0131823 (2015-06-30)
Linker for Activation of T cells (LAT) is an adapter protein that is essential for T cell function. Knock-in mice with a LAT mutation impairing calcium flux develop a fatal CD4+ lymphoproliferative disease. miR-155 is a microRNA that is correlated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU080691-50UG04061828874514
EMU080691-20UG04061828542048