Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGCTGGTGCTACCAAGAGGCAAGGAGGGCTCTGAAGGCCTCATACCACTTGTGTCTGATATTGTCCAGCAGTCCAGATGGCAGCAAAAATGCAGACATAACATTCCTTCGATGCGTGATTTCTGTGCCTTTGTTTTGAAAGAGATATATTTCTCAAGAAGCTTACTGAAGTAAGAAGAGATGGGCTTTTGCAGGAAGGGCCAGCACCGTGGGCATGTGGCCTGCTCCTGCCAGCCTGGGCTGCTTCCTGCCTCTGACTCTGCCCCATACCAGTGGGAGAAACTGTGACAATGACCGGGGCCTTGTCTGCTAAGGAAGATTGAGAGATTTAAGAGAAAATGTTTGTGTATTGCTCCAAATCATGTGCTTCTTGTGATCAACCTCGGTTATCCCAGAACCCATTCATCCCCGACCACCGTGCACATTTCACAAGCGTTCGT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... GATA6(14465), Gata6(14465)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence GAGCTGGTGCTACCAAGAGGCAAGGAGGGCTCTGAAGGCCTCATACCACTTGTGTCTGATATTGTCCAGCAGTCCAGATGGCAGCAAAAATGCAGACATAACATTCCTTCGATGCGTGATTTCTGTGCCTTTGTTTTGAAAGAGATATATTTCTCAAGAAGCTTACTGAAGTAAGAAGAGATGGGCTTTTGCAGGAAGGGCCAGCACCGTGGGCATGTGGCCTGCTCCTGCCAGCCTGGGCTGCTTCCTGCCTCTGACTCTGCCCCATACCAGTGGGAGAAACTGTGACAATGACCGGGGCCTTGTCTGCTAAGGAAGATTGAGAGATTTAAGAGAAAATGTTTGTGTATTGCTCCAAATCATGTGCTTCTTGTGATCAACCTCGGTTATCCCAGAACCCATTCATCCCCGACCACCGTGCACATTTCACAAGCGTTCGT | esiRNA cDNA target sequence GCACCTGTTGTGCAAATTGTCAGACGACAACCACCACCTTATGGCGCCGGAACGCCAACGGGGACCCTGTGTGCAACGCCTGTGGCCTCTACTACAAGCTGCACAATGTTAACAGGCCACTGACCATGAAGAAGGAAGGGATCCAGACCCGGAATCGGAAGATGTCCAGCAAATCCAAGAAGAGCAAGAAAGGGGCTGAATGTTTCGAGGAGCTCTCCAAGTGCATGCAAGAGAAGTCACCGCCCTTCAGTGCGGCTGCCCTGGCTGGACACATGGCACCTGTGGGACACCTCCCACCTTTTAGTCACTCTGGACACATCCTACCCACGCCCACGCCTATCCACCCTTCCTCCAGTCTCTCTTTTGGCCACCCCCACCCGTCCAGCATGGTGACTGCCATGGGCTAGGCAAGCCTCCCACTGGACAGACATGGACATCAAGGGTGGT | esiRNA cDNA target sequence CCATGGATGCACCAGAAAACTGGGCCTGAAGATCTGTGGCTTCTTACAAAGGACCAATAGCCTGGAAGAGAAGAGTCGTCTTGTGAGCGCCTTCAGGGAGAGGCAGTCCTCCAAGAACCTGCTTTCCTGTGAAAACAGTGACCAGGGTGCCCGCTTCCGGCGCACAGAGACCGACTTCTCCAACCTGTTTGCTCAAGATCTGCTTCCAGCTAAGAACGGGGAGGAGCAAACTGCGCAGTTCTTGCTGGAAGTGGTAGACATACTCCTCAACTATGTCCGCAAGACATTTGATCGCTCCACCAAGGTTCTGGATTTCCACCACCCACACCAGTTGCTGGAAGGCATGGAAGGCTTTAATTTGGAGCTGTCTGACCACCCCGAGTCTCTGGAGCAGATCCTGGTTGACTGTAGAGACACCCTGAAGTACGGGGTTCGCACAG | esiRNA cDNA target sequence GGCAGAAATGCAAAAGAAGCATGAGATGCTGATGGAACAGAAGGAACAGAGTTATCAAGAGCACATGAAACAGCTGACTGAGAAGATGGAGCAGGAACGGAAAGAGTTAATGGCAGAGCAACAAAGAATCATATCCCTTAAACTTCAGGAACAGGAAAGACTTCTCAAGCAAGGATTCCAGAATGAGAGCTTGCAACTACGTCAAGAGATAGAGAAAATCAAGAACATGCCTCCACCTCGATCATGCACCATACTTTAAAATCTGAACAGACTAAAGCTCTCTACCCTGTTTCCACTCATCAAGGAAAAAACTTCGGGGACAGCTTTGGATTGTGACACAGCATGGCATTGAATGAGACTTGAAGACAATGACACTTTACTAGGAAGAAGGGAGAAATAAAGTTCACAAAGTGGAGTTTATATGTGAAAAAAATGTTTGGCTTATGAGGTGACTCAG |
| Gene Information mouse ... GATA6(14465), Gata6(14465) | Gene Information mouse ... GATA2(14461), Gata2(14461) | Gene Information mouse ... GAD1(14415), Gad1(14415) | Gene Information mouse ... GBP1(14468), Gbp1(14468) |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EMU020101-20UG | 04061828503940 |
| EMU020101-50UG | 04061831368871 |