Fortfahren mit
EMU009271
MISSION® esiRNA
targeting mouse Kif20a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTGAAGCCCTTATTGTCCAATGAAGTAATCTGGCTAGACAGCAAGCAGATTCGACAGGAGGAAATGAAGAAGCTGTCCTTGCTAATTGGAGGCCTCCAAGAGGAGGAGCTGTCCACCTCCGTGAAGAAACGTGTCCACACTGAAAGTCGGATAGGTGCCAGCAACAGCTTTGACAGTGGCGTTGCTGGGCTGTCTTCCACCAGTCAGTTCACCAGCAGCAGCCAGCTAGATGAAACAAGTCAATTATGGGCACAACCAGACACTGTCCCAGTAAGTGTTCCAGCAGACATTCGCTTCTCTGTCTGGATCTCCTTCTTTGAGATCTACAATGAATTGCTTTATGACCTGTTAGAACCACCTAGCCATCAGCATAAGAGACAGACACTTCGGCTGTGTGAGGATCAGAACGGCAAT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU204991EMU036051EMU031311
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000003779
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024795
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021693
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035901
esiRNA cDNA target sequence
CCTGAAGCCCTTATTGTCCAATGAAGTAATCTGGCTAGACAGCAAGCAGATTCGACAGGAGGAAATGAAGAAGCTGTCCTTGCTAATTGGAGGCCTCCAAGAGGAGGAGCTGTCCACCTCCGTGAAGAAACGTGTCCACACTGAAAGTCGGATAGGTGCCAGCAACAGCTTTGACAGTGGCGTTGCTGGGCTGTCTTCCACCAGTCAGTTCACCAGCAGCAGCCAGCTAGATGAAACAAGTCAATTATGGGCACAACCAGACACTGTCCCAGTAAGTGTTCCAGCAGACATTCGCTTCTCTGTCTGGATCTCCTTCTTTGAGATCTACAATGAATTGCTTTATGACCTGTTAGAACCACCTAGCCATCAGCATAAGAGACAGACACTTCGGCTGTGTGAGGATCAGAACGGCAAT
esiRNA cDNA target sequence
ACGAAGCATGAAGACACAAAACGAAGGTGAAAGGTTAAGAGAGGCTGGGAATATCAACACTTCTTTATTGACTCTGGGAAAGTGTATCAATGTTTTGAAGAACAGTGAAAAGTCAAAGGTTCAGCATGTGCCTTTCCGAGAAAGTAAACTGACCCACTATTTCCAAAGTTTTTTCACTGGAAAAGGGAAAATATGCATGATCATCAATATTAGTCAGTCTTGCTCTGCCTATGATGAGACACTCAATGTCCTGAAGTTCTCAACCACTGCGCAAAGGGTCTATGTTCCGGATACTTTAAGTTCTTCTCAAGAGAAATCTTTTGCATCTAACAAATCTTTACAAGATGTATCATTAGACAGTAATTTGGACAATAAAATACTAAATGTAAAAAGAAAAACTGTTTCATGGGAAAATAGTCTAGAAGATGTGCTTGAAAATGAAGATTTGGTTGAGGACTTAGAAGAAAATGAAGAAACACAAAACATGGAAACGGAACTTACAGATGAAGA
esiRNA cDNA target sequence
AAGAGCCCAGGATGTTGATGCTACAAATCCAAATTACGAAATTATGTGTATGATCAGAGACTTCAGAGGGAGCTTGGATTACAGACCCCTAACAACAGCAGATCCTATTGATGAACATAGGATATGTGTTTGTGTAAGAAAACGACCACTCAATAAAAAAGAAACTCAAATGAAAGATCTTGATGTGATCACAATCCCTAGTAAAGATGTTGTGATGGTCCACGAACCCAAACAGAAAGTAGACTTAACAAGGTACTTAGAAAATCAGACATTTCGGTTTGATTACGCCTTCGATGACTCAGCTCCTAATGAAATGGTTTACAGGTTTACTGCTAGGCCACTAGTGGAAACAATATTTGAAAGGGGCATGGCTACGTGCTTTGCTTATGGGCAGACTGGAAGTGGGAAAACTCATACTATGGGTGGTGACTTTTCAGGAAAGAACCAGGATTGTTCTAAGGGAATTTATGCATTAGCAGCTCGCGATGTCT
esiRNA cDNA target sequence
CTGACAAGAGGAACGGGAACATTGCGGGCTCCCCTTTGCACTCCTATGAGCTCCTCAAGGAAAATGAAACTATTGCTCGGTTGCAAGCTTTGGTCAAGAGGACTGGAGTGAGTTTGGAAAAACTGGAAGTTCGTGAAGATCCCAGTAGCAATAAAGATTTCAAAGTTCAATGTGATGAAGAAGAGCTCAGGATTTACCAGCTAAACATTCAAATCCGGGAAGTCTTTGCCAATCGCTTTACTCAGATGTTTGCCGATTATGAAGTGTTTGTCATCCAGCCCAGCCAGGATAAGGAGTCCTGGTTCACCAACAGGGAACAGATGCAGAACTTTGATAAAGCATCCTTCCTGTCAGATCAGCCTGAGCCCTACCTGCCCTTCCTCTCAAGATTCCTAGAGACCCAGATGTTTGCATCTTTTATTGATAACAAGATCATGTGTCATGATGATGATGATAAAGACCCTGTCCTCCGG
Gene Information
mouse ... KIF20A(19348), Kif20a(19348)
Gene Information
mouse ... KIF20B(240641), Kif20b(240641)
Gene Information
mouse ... KIF2A(16563), Kif2a(16563)
Gene Information
mouse ... DENND5A(19347), Dennd5a(19347)
NCBI accession no.
NM_009004
NCBI accession no.
NM_183046
NCBI accession no.
NP_032468
NCBI accession no.
NM_021494
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniela Stangel et al.
The Journal of surgical research, 197(1), 91-100 (2015-05-09)
The Translational Genome Research Network in Pancreatic Cancer performed a meta-analysis of publicly available various high-throughput gene analysis panels to identify drugable targets. There, the most differentially expressed gene between normal and cancerous pancreas was Kif20a. The aim of the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU009271-20UG04061828664429
EMU009271-50UG04061828439058