Fortfahren mit
EHU132011
MISSION® esiRNA
targeting human TRMT12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACCACCAACCAATGGAAAAATGGAGCTACCAGGGATTCTAGGGGAAAAATGCTGTCACCAGCCACCAAGCCAGAGTGGCAAAGGTGGGCAGAATCTGCAGAAACTCGAATCGCCACTCTTCTTCAGCAGGTGCATGGGAAACCATGGAAGACACAAATTCTGCACATCCAACCAGTGAAATCCTATGCTCCCCATGTGGATCACATAGTCCTGGATCTGGAATGCTGCCCCTGTCCTTCAGTTGGCTAGAGGAGGTAGATCCTGGGACACATGGGATCCACGTGCGAGTGGCCCTTAAATGTATCAGTTCAGTCCAGGTTGTCATCCCTTTTGTCCCCTGGTGATCAGTTTTTTTCATATTTTATAGCCCTGAAAGCAGGCTCTAGATCAATTCAAATTATTTCATTTGTCTTTCATTGATAACAGAAAATGAAATACCTGTTTGGGAGAAGCAGCAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TRMT12(55039)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU144851EHU018631EHU086211
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... TRMT12(55039)
Gene Information
human ... WDYHV1(55093)
Gene Information
human ... FKBP14(55033)
Gene Information
human ... ANKZF1(55139)
esiRNA cDNA target sequence
ACCACCAACCAATGGAAAAATGGAGCTACCAGGGATTCTAGGGGAAAAATGCTGTCACCAGCCACCAAGCCAGAGTGGCAAAGGTGGGCAGAATCTGCAGAAACTCGAATCGCCACTCTTCTTCAGCAGGTGCATGGGAAACCATGGAAGACACAAATTCTGCACATCCAACCAGTGAAATCCTATGCTCCCCATGTGGATCACATAGTCCTGGATCTGGAATGCTGCCCCTGTCCTTCAGTTGGCTAGAGGAGGTAGATCCTGGGACACATGGGATCCACGTGCGAGTGGCCCTTAAATGTATCAGTTCAGTCCAGGTTGTCATCCCTTTTGTCCCCTGGTGATCAGTTTTTTTCATATTTTATAGCCCTGAAAGCAGGCTCTAGATCAATTCAAATTATTTCATTTGTCTTTCATTGATAACAGAAAATGAAATACCTGTTTGGGAGAAGCAGCAT
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGAGATGGACCTGTGATCTGGGATTACCATGTTGTTTTGCTTCATGTTTCAAGTGGAGGACAGAACTTCATTTATGATCTCGATACTGTCTTGCCATTTCCCTGCCTCTTTGACACTTATGTAGAAGATGCCTTTAAGTCTGATGATGACATTCACCCACAGTTTAGGAGGAAATTTAGAGTGATCCGTGCAGATTCATATTTGAAGAACTTTGCTTCTGACCGATCTCACATGAAAGACTCCAGTGGGAATTGGAGAGAGCCTCCGCCGCCATATCCCTGCATTGAGACTGGAGATTCCAAAATGAACCTGAACGATTTCATCAGTATGGATCCCAAGGTAGGATGGGGCGCCGTCTACACACTATCCGAATTTACACATCGGTTTGGCAGTAAAAACTGCTGAACTTGGTCTCAAGATGTGGAACTGTGGAGAAATTCTAGGACATGAACAAGCTATCCTTTCATCGAGGACAGC
esiRNA cDNA target sequence
GGGATTTGATGTTGGTCCACTATGAAGGCTACTTAGAAAAGGACGGCTCCTTATTTCACTCCACTCACAAACATAACAATGGTCAGCCCATTTGGTTTACCCTGGGCATCCTGGAGGCTCTCAAAGGTTGGGACCAGGGCTTGAAAGGAATGTGTGTAGGAGAGAAGAGAAAGCTCATCATTCCTCCTGCTCTGGGCTATGGAAAAGAAGGAAAAGGTAAAATTCCCCCAGAAAGTACACTGATATTTAATATTGATCTCCTGGAGATTCGAAATGGACCAAGATCCCATGAATCATTCCAAGAAATGGATCTTAATGATGACTGGAAACTCTCTAAAGATGAGGTTAAAGCATATTTAAAGAAGGAGTTTGAAAAACATGGTGCGGTGGTGAATGAAAGTCATCATGATGCTTTGGTGGAGGAT
esiRNA cDNA target sequence
GCTACAGCGTGTGCTCCATAAGCTGACCACTTTGCATGTCTATGAAGAAGACCCTCGGGAAGCAGTCAGACTGCACTCACCTCAGACACACTGGAAAACAGTAAGAGAGGAGAGAAAGAAGCCTACTGAGGAAGAAATAAGAAAGATCTGCAGGGATGAAAAGGAAGCGCTGGGGCAGAATGAGGAATCTCCCAAACAGGGTTCAGGGTCGGAGGGAGAAGATGGCTTTCAGGTAGAGTTGGAGCTAGTGGAGTTGACTGTGGGGACTCTGGATCTTTGTGAGTCTGAAGTATTGCCCAAGCGGAGGAGGAGAAAAAGGAATAAGAAGGAGAAAAGCCGAGACCAGGAGGCTGGGGCACATCGGACTCTTCTCCAGCAAACTCAAGAAGAGGAGCCTTCCA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183665
Ensembl | human accession no.
ENSG00000156795
Ensembl | human accession no.
ENSG00000106080
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163516
NCBI accession no.
NM_017956
NCBI accession no.
NM_018024
NCBI accession no.
NM_017946
NCBI accession no.
NM_001042410
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU132011-50UG04061828458776
EHU132011-20UG04061828683802