Fortfahren mit
EHU124261
MISSION® esiRNA
targeting human NUTM1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGATCTGTGGGCAGAAGGTTGCTTCCCATTGCTAGAAAGTGGTGATTCCACACTGGGGTCTTCCAAAGAAACCCTTCCACCCACATGCCAAGGCAATCTCCTTATCATGGGGACTGAGGATGCCTCCTCCTTGCCTGAAGCCAGTCAAGAGGCAGGGAGCAGAGGCAATTCCTTTTCTCCTCTGTTGGAAACCATAGAACCTGTCAACATACTAGATGTTAAAGATGACTGTGGCCTCCAACTAAGGGTCAGCGAGGACACCTGCCCACTGAATGTTCATTCTTATGACCCCCAAGGAGAAGGCAGGGTGGATCCTGATCTGTCCAAGCCTAAAAACCTTGCTCCTTTACAAGAGAGTCAGGAGTCTTACACAACTGGGACTCCCAAAGCAACATCTTCTCACCAGGGCCTTGGAAGCACTTTGCCTA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU136751EHU013291EHU129961
Gene Information
human ... NUTM1(256646), C15orf55(256646)
Gene Information
human ... XKR6(286046)
Gene Information
human ... TCERG1L(256536)
Gene Information
human ... SYCE2(256126)
esiRNA cDNA target sequence
GTGATCTGTGGGCAGAAGGTTGCTTCCCATTGCTAGAAAGTGGTGATTCCACACTGGGGTCTTCCAAAGAAACCCTTCCACCCACATGCCAAGGCAATCTCCTTATCATGGGGACTGAGGATGCCTCCTCCTTGCCTGAAGCCAGTCAAGAGGCAGGGAGCAGAGGCAATTCCTTTTCTCCTCTGTTGGAAACCATAGAACCTGTCAACATACTAGATGTTAAAGATGACTGTGGCCTCCAACTAAGGGTCAGCGAGGACACCTGCCCACTGAATGTTCATTCTTATGACCCCCAAGGAGAAGGCAGGGTGGATCCTGATCTGTCCAAGCCTAAAAACCTTGCTCCTTTACAAGAGAGTCAGGAGTCTTACACAACTGGGACTCCCAAAGCAACATCTTCTCACCAGGGCCTTGGAAGCACTTTGCCTA
esiRNA cDNA target sequence
GACTCCAGGGACGACAAGAAGAGCATGAGCTACAGAGGGGCCATCATCCAGGTCTTCTGGCGCCTCTTCACCATCTCATCCCGAGTGATCTCTTTTGCCCTCTTTGCTTCCATCTTCCAGCTCTATTTTGGGATCTTCGTGGTGGTTCACTGGTGCGCCATGGCCTTCTGGATCATCCATGGCGGAACAGACTTCTGCATGTCCAAGTGGGAGGAGATCCTCTTCAACATGGTGGTAGGGATCGTGTACATTTTCTGCTGGTTTAACGTCAAGGAAGGGCGGACTCGATATCGAATGTTTGCATATTATACGATAGTCTTGACCGAGAATGCTGCCTTGACGTTCCTTTGGTATTTTTACAGAGACCCGGAGACCACTGACTCCTATGCGGTGCCAGCACTGTGTTGTGTCTTTATTAGCTTTGTGGCTGGGATC
esiRNA cDNA target sequence
TGCTCAACTCTGAGGAACGAAAGCAGATATTTGAACAGTTTGTCAAGACAAGAATAAAAGAAGAATACAAGGAAAAGAAAAGTAAATTGCTGCTAGCCAAAGAAGAATTCAAGAAACTTCTAGAGGAATCTAAAGTGTCTCCCAGGACCACGTTTAAGGAGTTTGCAGAGAAATACGGCCGGGATCAGAGGTTCCGACTTGTTCAAAAAAGAAAGGACCAGGAGCATTTTTTCAACCAATTCATACTTATTCTTAAGAAACGGGACAAGGAAAACAGACTAAGGCTGCGGAAAATGAGATGAGTTTGTGAAAAAATGCAATAAGCCCGGGGGTTGACCCTGGGCGTGCCGGGGGCGAGGGGGTCACGGTGGAGACGGACACGGGCGTGGGGCGGCCGAGACCTGCACGGCCCAGCGGGCACCGGCACTGCGGGGTCTTCGTTCTCAGAGGATTACTGTTTCATATTGAAGCTCTCTCTTTTGTACATTCAGAGTTTGATGCATTTCTAATCACCG
esiRNA cDNA target sequence
GGAACAGCCTGAAGACCAAGGTTTCGGATCTGACAGAGAAATTAGAGGAGAGGATCTATCAGATTTATAATGACCACAACAAGATCATCCAGGAAAAGCTCCAAGAGTTCACCCAGAAAATGGCAAAGATCAGCCATTTGGAGACAGAGCTCAAACAAGTCTGCCACAGCGTGGAGACTGTGTACAAAGACCTGTGTCTCCAGCCTGAGCAGAGCCTAAGACTCAGATGGGGGCCAGACCACTCTAGGGGAAAGTCCCCACCACGTCCCGGCAACTCACAGCCCCCAGACGTGTTCGTTTCTTCTGTGGCTGAAACTACTTCTCAGGCCACTGCTTCAGAAGTACAGACCAACAGAGATGGTGAATGCTGACAGCTGCCGGGAGACTCACGCCTTAGTGACAGTCTCCAGGAGAAGACTGTGAGGCCA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184507
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171044
Ensembl | human accession no.
ENSG00000176769
Ensembl | human accession no.
ENSG00000161860
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_175741
NCBI accession no.
NM_173683
NCBI accession no.
NM_174937
NCBI accession no.
NM_001105578
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU124261-20UG04061828583393
EHU124261-50UG04061828348176