Fortfahren mit
EHU016891
MISSION® esiRNA
targeting human SERPINE1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGGTTCTGCCCAAGTTCTCCCTGGAGACTGAAGTCGACCTCAGGAAGCCCCTAGAGAACCTGGGAATGACCGACATGTTCAGACAGTTTCAGGCTGACTTCACGAGTCTTTCAGACCAAGAGCCTCTCCACGTCGCGCAGGCGCTGCAGAAAGTGAAGATCGAGGTGAACGAGAGTGGCACGGTGGCCTCCTCATCCACAGCTGTCATAGTCTCAGCCCGCATGGCCCCCGAGGAGATCATCATGGACAGACCCTTCCTCTTTGTGGTCCGGCACAACCCCACAGGAACAGTCCTTTTCATGGGCCAAGTGATGGAACCCTGACCCTGGGGAAAGACGCCTTCATCTGGGACAAAACTGGAGATGCATCGGGAAAGAAGAAACTCCGAAGAAAAGAATTTTAGTGTTAATGACTCTTTCTGAAGGAAGAGAAGACATTTGCCTTTTGTTAAAAGATGGTAAACCAGATCTGTCTCCAAGACCTTGGCCTCTCCTTGGAGGACCTTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SERPINE1(5054)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU034971EHU090971EHU002791
Gene Information
human ... SERPINE1(5054)
Gene Information
human ... SERPINE2(5270)
Gene Information
human ... SERPINA1(5265)
Gene Information
human ... SERPINB2(5055)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000106366
Ensembl | human accession no.
ENSG00000135919
Ensembl | human accession no.
ENSG00000197249
Ensembl | human accession no.
ENSG00000197632
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CTGGTTCTGCCCAAGTTCTCCCTGGAGACTGAAGTCGACCTCAGGAAGCCCCTAGAGAACCTGGGAATGACCGACATGTTCAGACAGTTTCAGGCTGACTTCACGAGTCTTTCAGACCAAGAGCCTCTCCACGTCGCGCAGGCGCTGCAGAAAGTGAAGATCGAGGTGAACGAGAGTGGCACGGTGGCCTCCTCATCCACAGCTGTCATAGTCTCAGCCCGCATGGCCCCCGAGGAGATCATCATGGACAGACCCTTCCTCTTTGTGGTCCGGCACAACCCCACAGGAACAGTCCTTTTCATGGGCCAAGTGATGGAACCCTGACCCTGGGGAAAGACGCCTTCATCTGGGACAAAACTGGAGATGCATCGGGAAAGAAGAAACTCCGAAGAAAAGAATTTTAGTGTTAATGACTCTTTCTGAAGGAAGAGAAGACATTTGCCTTTTGTTAAAAGATGGTAAACCAGATCTGTCTCCAAGACCTTGGCCTCTCCTTGGAGGACCTTT
esiRNA cDNA target sequence
CGCTGAAAGTTCTTGGCATTACTGACATGTTTGATTCATCAAAGGCAAATTTTGCAAAAATAACAACAGGGTCAGAAAACCTCCATGTTTCTCATATCTTGCAAAAAGCAAAAATTGAAGTCAGTGAAGATGGAACCAAAGCTTCAGCAGCAACAACTGCAATTCTCATTGCAAGATCATCGCCTCCCTGGTTTATAGTAGACAGACCTTTTCTGTTTTTCATCCGACATAATCCTACAGGTGCTGTGTTATTCATGGGGCAGATAAACAAACCCTGAAGAGTATACAAAAGAAACCATGCAAAGCAACGACTACTTTGCTACGAAGAAAGACTCCTTTCCTGCATCTTTCATAGTTCTGTTAAATATTTTTGTACATCGCTTCTTTTTCAAAACTAGTTCTTAGGAACAGACTCGATGCAAGTGTTTCTGTTCTGGGAGGTATTGGAGGGAAAAAACAAGCAGGATGGCTG
esiRNA cDNA target sequence
ACTGTCAACTTCGGGGACACCGAAGAGGCCAAGAAACAGATCAACGATTACGTGGAGAAGGGTACTCAAGGGAAAATTGTGGATTTGGTCAAGGAGCTTGACAGAGACACAGTTTTTGCTCTGGTGAATTACATCTTCTTTAAAGGCAAATGGGAGAGACCCTTTGAAGTCAAGGACACCGAGGAAGAGGACTTCCACGTGGACCAGGTGACCACCGTGAAGGTGCCTATGATGAAGCGTTTAGGCATGTTTAACATCCAGCACTGTAAGAAGCTGTCCAGCTGGGTGCTGCTGATGAAATACCTGGGCAATGCCACCGCCATCTTCTTCCTGCCTGATGAGGGGAAACTACAGCACCTGGAAAATGAACTCACCCACGATATCATCACCAAGTTCCTGGAAAATGAAGACAGAAGGTCTGCCAGC
esiRNA cDNA target sequence
CTCAGAACCCCAGGCAGTAGACTTCCTAGAATGTGCAGAAGAAGCTAGAAAAAAGATTAATTCCTGGGTCAAGACTCAAACCAAAGGCAAAATCCCAAACTTGTTACCTGAAGGTTCTGTAGATGGGGATACCAGGATGGTCCTGGTGAATGCTGTCTACTTCAAAGGAAAGTGGAAAACTCCATTTGAGAAGAAACTAAATGGGCTTTATCCTTTCCGTGTAAACTCGGCTCAGCGCACACCTGTACAGATGATGTACTTGCGTGAAAAGCTAAACATTGGATACATAGAAGACCTAAAGGCTCAGATTCTAGAACTCCCATATGCTGGAGATGTTAGCATGTTCTTGTTGCTTCCAGATGAAATTGCCGATGTGTCCACTGGCTTGGAGCTGCTGGAAAGTGAAATAACCTATGACAAACTCAACAAGTGGACCAGCAA
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)