Fortfahren mit
EHU008271
MISSION® esiRNA
targeting human KDM6B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACCCGAAGAACCATCACATCATCAAGTTTGGCACCAACATCGACTTGTCTGATGCTAAGCGGTGGAAGCCCCAGCTGCAGGAGCTGCTGAAGCTGCCCGCCTTCATGCGGGTAACATCCACGGGCAACATGCTGAGCCACGTGGGCCACACCATCCTGGGCATGAACACGGTGCAGCTGTACATGAAGGTGCCCGGCAGCCGAACGCCAGGCCACCAGGAGAATAACAACTTCTGCTCCGTCAACATCAACATTGGCCCAGGCGACTGCGAGTGGTTCGCGGTGCACGAGCACTACTGGGAGACCATCAGCGCTTTCTGTGATCGGCACGGCGTGGACTACTTGACGGGTTCCTGGTGGCCAATCCTGGATGATCTCTATGCATCCAATATTCCTGTGTACCGCTTCGTGCAGCGACCCGGAGACCTCGTGTGGATTAATGCGGGGACTGTGCACTGGGTGCAGGCCACCGGCTGGTGCAACAACATTGCCTGGAACGTGGGGCCCCTCACCGCCTATCAGTACCAGCTGGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU050851EHU053821EHU060471
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ACCCGAAGAACCATCACATCATCAAGTTTGGCACCAACATCGACTTGTCTGATGCTAAGCGGTGGAAGCCCCAGCTGCAGGAGCTGCTGAAGCTGCCCGCCTTCATGCGGGTAACATCCACGGGCAACATGCTGAGCCACGTGGGCCACACCATCCTGGGCATGAACACGGTGCAGCTGTACATGAAGGTGCCCGGCAGCCGAACGCCAGGCCACCAGGAGAATAACAACTTCTGCTCCGTCAACATCAACATTGGCCCAGGCGACTGCGAGTGGTTCGCGGTGCACGAGCACTACTGGGAGACCATCAGCGCTTTCTGTGATCGGCACGGCGTGGACTACTTGACGGGTTCCTGGTGGCCAATCCTGGATGATCTCTATGCATCCAATATTCCTGTGTACCGCTTCGTGCAGCGACCCGGAGACCTCGTGTGGATTAATGCGGGGACTGTGCACTGGGTGCAGGCCACCGGCTGGTGCAACAACATTGCCTGGAACGTGGGGCCCCTCACCGCCTATCAGTACCAGCTGGC
esiRNA cDNA target sequence
CAAGAGGAATGGTGCCCTTAGGACCACAGAACTATGGAGGTGCAATGAGACCCCCACTGAATGCTTTAGGTGGCCCTGGAATGCCTGGAATGAACATGGGTCCAGGTGGTGGTAGACCTTGGCCAAACCCAACAAATGCCAATTCAATACCATACTCCTCAGCATCTCCTGGGAATTATGTAGGTCCTCCAGGAGGTGGAGGGCCACCAGGAACACCCATCATGCCTAGTCCAGCAGATTCAACCAACTCTGGTGATAACATGTATACTTTAATGAATGCAGTACCTCCTGGACCTAACAGACCTAATTTTCCAATGGGTCCTGGGTCAGATGGTCCCATGGGTGGATTAGGAGGAATGGAGTCACATCACATGAATGGCTCTTTAGGCTCAGGAGATATGGACAGTATTTCCAAGAATTCTCCCAATAATATGAGCCTGAGTAATCAACCG
esiRNA cDNA target sequence
GCTGGTACAGGAACATGCAAAGACCAACATCTCTTCGTATGTGAGACTCTGTGAAGTAGTCGACCACGTTTTCCCGTTGCTGAAAAGAAGCCATTCTTCAGACTTTCCCTGTTCGGATACCTTCAGTAACTTCACCTTTTGGAGAGAGCCACTGCCACCTTTTGAAAACCAGGACATTCATTCTGCCTCAGCGTAAAATGTCCCAAGCAGCCTCTTGCCAGCAGTGCAGAGCCTGGTTGTCACCCATTAAAGGATAGGTCTCCCCGGAGTGCACAGCTCCACCTGGGAGCCTGGCGCGTCATCATTGGCCTGACAGCAGAGAGAATTGAGAAGCATTTCTCCCCTGCCCCACCCCGGGGCTGACATTTCTAAGCAAGATAGGAAGGGAGCACTTTCTAGGCTAGGAGTTGGGTGCATTTGTACCGTGAAAAGCATTCCTCAGTTGTGGCT
esiRNA cDNA target sequence
TCAAAGTCTAGGAACAAACATTGGTTATTTCACTGAAACAGATTTTTAAAGAGCATATTAAGAAATTAAGACCATTAGATCATCTCTTTCATAATGATATGATGTTATTTCCATTGACGGCAAATCTATACTGTTCCTTGGTTTTAGAGTTGGGTATTCTTTCAAAAGTGAATTTAGGCACATGCATGTACATTGTATTTATAAAGATTATATATGTAGTTTCCAAGGAAGAAACAAAGACCTATACAGTTTAGACTTTATTTGTTTGGTGAACGTGCTGTTGTGTTTGGCATAGCTAGAGAAATGTAAGGTAAAAGGCTCACTTTGTTTTCCAGTGGGTCCAGAGTCTTCTCTATACCCAACATATGTTTACTTTATGAACTTAAATGGAAATTAATTTATTGTAGACTACATCTCTATTTGGAATGATGAGGTAAATGTATACCTTAGCATTTTCTTTAACAAAAATGTTCTGTGTGTCAGGAA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000132510
Ensembl | human accession no.
ENSG00000145687
Ensembl | human accession no.
ENSG00000134324
Ensembl | human accession no.
ENSG00000091157
Gene Information
human ... KDM6B(23135), JMJD3(23135)
Gene Information
human ... SSBP2(23635)
Gene Information
human ... LPIN1(23175)
Gene Information
human ... WDR7(23335)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Wanwan Jia et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(7), 4031-4042 (2018-02-27)
Rheumatoid arthritis (RA) is an immune-mediated disease with the characteristics of progressive joint destruction, deformity, and disability. Epigenetic changes have been implicated in the development of some autoimmune disorders, resulting in an alteration of gene transcription. Here, we investigated how
Hiroyuki Imuta et al.
Heart and vessels, 35(12), 1746-1754 (2020-07-18)
Macrophages play a crucial role in the development of atherosclerosis. To explore the mechanism by which macrophages attain a proinflammatory phenotype for a sustained period, we stimulated macrophages with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ (IFN-γ) and measured the interleukin-1β (IL-1β) expression.
Jianchun Wu et al.
Oncology reports, 34(1), 455-460 (2015-05-23)
Mammary stem cells (MSCs) are the progenitor population for human breast epithelia. MSCs give rise during mammary gland development to estrogen receptor (ER)-negative basal cells and the ER- luminal progenitor (LP) population which maintains ER+ and ER- luminal cells. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU008271-50UG04061831370584
EHU008271-20UG04061831360943