Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GACATCTGCCCATTTGAGGTGAACCGTAACAGCTACTTGGCTACCTTAACAGAGAAGATGGTCCACATCTATAAGTGGGAGTGACTGTGGTCTCGAAACCTTGAAGGCATGCTGCTGGTTAGATGTTGTTTGCTAGCGCCTAGCAGCCCCAAGCAAGATCCCTGTTTATTGTCTGCAGTCTAGAACATTGGGAATCATGGTTTGTTTGCATTAGTATGATTCTAGGACCCTAGGTCACTGAGACACTACAGATTGTGTATCTGTTATGTCCACTAAAAGAGTAATTGATGGGTACTTTATCTACATTATCCATTTCTTGGGTTTAAAGCCTTCATTAACCATTATTGTATGTTGGAAATTCTTATTTTCTTTATTTTCTGTGTGACTTTCTGGACCTTAGAGAGTGTCCTCTCATCATCTAGGATGTGAGTGGGCATCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RFWD3(55159)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence GACATCTGCCCATTTGAGGTGAACCGTAACAGCTACTTGGCTACCTTAACAGAGAAGATGGTCCACATCTATAAGTGGGAGTGACTGTGGTCTCGAAACCTTGAAGGCATGCTGCTGGTTAGATGTTGTTTGCTAGCGCCTAGCAGCCCCAAGCAAGATCCCTGTTTATTGTCTGCAGTCTAGAACATTGGGAATCATGGTTTGTTTGCATTAGTATGATTCTAGGACCCTAGGTCACTGAGACACTACAGATTGTGTATCTGTTATGTCCACTAAAAGAGTAATTGATGGGTACTTTATCTACATTATCCATTTCTTGGGTTTAAAGCCTTCATTAACCATTATTGTATGTTGGAAATTCTTATTTTCTTTATTTTCTGTGTGACTTTCTGGACCTTAGAGAGTGTCCTCTCATCATCTAGGATGTGAGTGGGCATCA | esiRNA cDNA target sequence AAGAGGAAGGTGCAGGCTTTAAAGGCAGACATTGATGCTACATTATATGAACAAGTCATCCTGGAAAAAGAAATGGGAACTTATTTGGGCACCTTTGATGATTACTTGGAGTTATTCCTGCAGTTTGGTTATGTGAGCCTTTTCTCCTGTGTTTACCCATTAGCAGCTGCCTTTGCTGTGTTAAATAACTTCACTGAAGTAAATTCAGATGCCTTAAAAATGTGCAGGGTCTTCAAACGTCCATTCTCAGAACCTTCAGCCAATATTGGTGTGTGGCAGTTGGCTTTTGAAACGATGAGTGTTATATCTGTGGTCACTAACTGTGCGCTGATTGGAATGTCACCACAAGTGAATGCAGTCTTTCCAGAATCAAAAGCAGACCTCATTTTGATTGTAGTAGCAGTGGAGCACGCACTCCTGGCTTTAAAGTTTATACTTGCATTTGCCATACCTGATAAGCCACGGCATAT | esiRNA cDNA target sequence CCTCCAATATGGCAGATGGTGATAGTTTTAATGAGATGAATTCACGTCGAAGGAAAGCTCAATTTTTTCTGGGAACTACAAACAAACGTGCCAAAACAGTGGTTTTGCATATAGATGGCCTTGATGATACGTCTCGGAGAAATCTATGTGAAGAGGCTTTGTTAAAAATTAAAGGTGTTATTAGCTTTACTTTTCAAATGGCTGTTCAAAGGTGTGTGGTGCGAATCCGTTCAGATTTGAAAGCTGAGGCTTTGGCATCAGCAATAGCATCAACCAAGGTTATGAAAGCTCAGCAAGTTGTGAAAAGTGAAAGTGGAGAAGAGATGTTGGTCCCATTCCAAGATACTCCTGTGGAAGTTGAACAGAACACAGAGCTACCTGACTACCTGCCTGAGGATGAGAGTCCCACAAAGGAACAGGA | esiRNA cDNA target sequence GTTGCTCAAGGGGATTTTCAAAGAGCATCTATGTGTGTACTGCAATGTAAAGATATGTTGATGAGGCTCCCCCAGATGACTTCAAGTCTTCATCATCTCTGTTACAACTTTGGAGTAGAAACCCAGAAGAATAATAAATATGAAGAAAGTTCTTTCTGGCTTAGCCAAAGCTATGATATTGGGAAGATGGATAAGAAATCTACTGGGCCAGAAATGCTGGCTAAAGTTCTACGGCTATTAGCCACGAATTATTTGGATTGGGATGACACCAAATATTATGATAAGGCTCTCAATGCTGTAAACCTAGCAAACAAGGAACATTTAAGTTCTCCTGGGCTTTTCTTAAAAATGAAAATCCTCTTGAAAGGCGAAACATCTAATGAAGAACTCCTTGAAGCTGTCATGGAAATACTACATCTTGACATGCCCTTAGACTTCTGTCTGAACATTGCTAAACTGCTGATGGATCATGAAAGAGAATCTGTTGGGTTTCATTTCCTG |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information human ... RFWD3(55159) | Gene Information human ... ANO10(55129) | Gene Information human ... ARMC1(55156) | Gene Information human ... TEX11(56159) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EHU004091-20UG | 04061831360516 |
| EHU004091-50UG | 04061828452460 |