Fortfahren mit
E9531
Ebastin
≥98% (HPLC), Histamine H1 receptor antagonist, solid
Synonym(e):
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-butanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 822,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H39NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ebastin, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChI key
MJJALKDDGIKVBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Ebastine is metabolised by cytochrome P450 3A (CYP3A4) to carebastine. It is used to treat allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria.
Application
Ebastine has been used as a cationic amphiphilic drug (CAD) in sensitizing cancerous cells to chemotherapy and revert multidrug resistance.
Biochem/physiol Actions
Ebastine is a non-sedating histamine H1 receptor antagonist, which inhibits allergen-induced bronchospasm in conscious guinea pigs. Unlike other compounds in this category, ebastine does not prolong the QT interval at up to five times the recommended therapeutic dose.
Ebastine is a non-sedating histamine H1 receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2794Y0002031E7781
Ebastin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002031
Ebastin
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ebastin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)