Fortfahren mit
E7781
Erastin
≥98% (HPLC), powder, ferroptosis inducer
Synonym(e):
2-[1-[4-[2-(4-Chlorphenoxy)acetyl]-1-piperazinyl]ethyl]-3-(2-ethoxyphenyl)-4(3H)-chinazolinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H31ClN4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
547.04
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Produktname
Erastin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccccc1N2C(=O)c3ccccc3N=C2C(C)N4CCN(CC4)C(=O)COc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
InChI key
BKQFRNYHFIQEKN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... hRas(3265)
mouse ... hRas(15461)
rat ... hRas(293621)
General description
Erastin ist ein zellpermeables Piperazinylchinazolinon. Es interagiert mit dem Antiporter-System Xc-.
Application
Erastin wurde verwendet:
  • als Positivkontrolle für die Induktion der Ferroptose in hepatischen Sternzellen (HSC)[1]
  • zur Induktion der Ferroptose und in Transferrin-Internalisierungs-Assays von humanen Fibrosarkom-HT108-Zellen
  • zur Induktion der Ferroptose von Zelllinien, die aus Muskeln abgeleitet sind
Biochem/physiol Actions
Erastin ist ein Wirkstoff gegen Tumoren, der selektiv für Onkogen-RAS tragende Tumorzellen ist.
Erastin ist ein Wirkstoff gegen Tumorviren, der selektiv für Onkogen-RAS tragende Tumorzellen ist (also HRAS, KRAS). Erastin bewirkt die Ferroptose, einen nicht apoptotischen Tumorzelltod, in dem es die mitochondrialen spannungsabhängigen Anionenkanäle (VDAC) so verändert, dass Kationen in die Mitochondrien eindringen können, was zur Freisetzung oxidativer Spezies führt, die den oxidativen Zelltod verursachen.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Klicken Sie bitte hier, um weitere empfohlene Apoptoseprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2794329600SML2231
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Gene Information
human ... hRas(3265)
mouse ... hRas(15461)
rat ... hRas(293621)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erastin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)