Fortfahren mit
E8886
Erythrosin extra bläulich
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein Dinatriumsalz, Iodeosin, Säurerot 51
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H6I4Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
879.86
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
240-474-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1443945
Colour Index Number:
45430
€ 94,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Erythrosin extra bläulich, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Level
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
pH
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
solubility
water: 1 mg/mL, clear
density
0.625-0.731 g/cm3 at 30.1 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
General description
Erythrosin extra bluish is soluble in ethanol and water. It is a brown powder, with a pH range of 2.5 to 4. It is used in color filters, light emitting diodes, cosmetics and hair dyes. It has been used in many biological applications such as, detecting gene expression, treating age related macular degeneration, diabetes and obesity.
Application
Zertifiziert für den Einsatz in der Jackson-Färbung für Pflanzenanatomie; Gegenfärbung für Alaun-Hämatoxylin; Kreyberg Methode für Keratin und Mucus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4569087613198269
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
composition
-
composition
Dye content, ≥85%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrosin extra bläulich
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R W Sabnis.
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
R W Sabnis.
Handbook of Biological Dyes and Stains: Synthesis and Industrial Applications, 544-544 (2010)
Anna Carolina Borges Pereira Costa et al.
Archives of oral biology, 56(11), 1299-1305 (2011-06-28)
The effect of erythrosine- and LED-mediated photodynamic therapy (PDT) on planktonic cultures and biofilms of Candida albicans and Candida dubliniensis was evaluated. Planktonic cultures of standardized suspensions (10(6)cells/mL) of C. albicans and C. dubliniensis were treated with erythrosine concentrations of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E8886-25G04061833608890