Fortfahren mit
87613
Erythrosin B
analytical standard
Synonym(e):
Erythrosin extra bläulich, 2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein Dinatriumsalz, Iodeosin, Säurerot 51
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H6I4Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
879.86
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
E Number:
E127
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-474-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1443945
Colour Index Number:
45430
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
Application
Erythrosin B belongs to the class of xanthene dyes, which can find applications as a food colorant.(12} It can exhibit light absorption in the range of 500-550 nm, hence can lead to the formation of reactive oxygen species, which can inactivate the microorganisms, thereby acting like an antimicrobial agent.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
198269E888645690
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrosin B
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)