Fortfahren mit
E5008
[D-Ala2]-Leucine enkephalin
≥97% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H39N5O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
569.65
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
265-291-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
[D-Ala2]-Leucine enkephalin, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C29H39N5O7/c1-17(2)13-24(29(40)41)34-28(39)23(15-19-7-5-4-6-8-19)33-25(36)16-31-26(37)18(3)32-27(38)22(30)14-20-9-11-21(35)12-10-20/h4-12,17-18,22-24,35H,13-16,30H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,38)(H,33,36)(H,34,39)(H,40,41)
InChI key
ZHUJMSMQIPIPTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The Enkephalin amid peptide [D-Ala2]-Leucine enkephalin ((DADLE), a delta opioid agonist, is a degradation resistant long-acting Leu-enkephalin analog used to study the signaling pathway of delta opioid receptors.
Other Notes
Potent, long-acting Leu-enkephalin analog that is resistant to enzymatic degradation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0675G2269C9781
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)