Fortfahren mit
G2269
Humanes gastroinhibitorisches Peptid
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
Glucoseabhängiges insulinotropes Peptid, GIP, Tyr-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Ile-Ser-Asp-Tyr-Ser-Ile-Ala-Met-Asp-Lys-Ile-His-Gln-Gln-Asp-Phe-Val-Asn-Trp-Leu-Leu-Ala-Gln-Lys-Gly-Lys-Lys-Asn-Asp-Trp-Lys-His-Asn-Ile-Thr-Gln
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C226H338N60O66S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4983.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Humanes gastroinhibitorisches Peptid, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(NCC(N[C@]([C@H](O)C)([H])C(N[C@H](C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@@H](CO)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CO)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N[C@@H](
InChI key
MGXWVYUBJRZYPE-YUGYIWNOSA-N
Gene Information
human ... GIP(2695)
Biochem/physiol Actions
Das gastroinhibitorische Peptid (GIP), ein Inkretinhormon der Sekretinfamilie, wird von im Gastrointestinaltrakt und im ZNS befindlichen K-Zellen erzeugt. GIP wird zur Untersuchung seiner verschiedenen rezeptorvermittelten Funktionen von Gewichtsverlust bis hin zum neuralen Überleben verwendet.
Other Notes
InChI: 1S/C226H338N60O66S/c1-21-113(11)181(285-218(343)165(107-288)278-203(328)150(88-125-60-64-131(292)65-61-125)264-212(337)163(99-179(310)311)274-217(342)164(106-287)279-222(347)183(115(13)23-3)283-215(340)152(87-123-47-29-26-30-48-123)275-224(349)185(120(18)289)280-174(301)105-245-192(317)142(70-75-175(302)303)252-187(312)117(15)248-190(315)134(232)85-124-58-62-130(291)63-59-124)220(345)250-119(17)189(314)254-146(76-82-353-20)199(324)272-160(96-176(304)305)210(335)258-141(57-39-44-81-231)200(325)282-182(114(12)22-2)221(346)276-156(92-129-103-241-109-247-129)206(331)260-144(67-72-167(234)294)197(322)259-145(68-73-168(235)295)198(323)271-161(97-177(306)307)211(336)265-151(86-122-45-27-25-28-46-122)214(339)281-180(112(9)10)219(344)277-158(94-171(238)298)209(334)266-154(90-127-101-243-136-52-34-32-50-133(127)136)205(330)263-149(84-111(7)8)202(327)262-148(83-110(5)6)201(326)249-118(16)188(313)253-143(66-71-166(233)293)196(321)255-137(53-35-40-77-227)191(316)244-104-173(300)251-138(54-36-41-78-228)193(318)256-139(55-37-42-79-229)195(320)269-157(93-170(237)297)208(333)273-162(98-178(308)309)213(338)267-153(89-126-100-242-135-51-33-31-49-132(126)135)204(329)257-140(56-38-43-80-230)194(319)268-155(91-128-102-240-108-246-128)207(332)270-159(95-172(239)299)216(341)284-184(116(14)24-4)223(348)286-186(121(19)290)225(350)261-147(226(351)352)69-74-169(236)296/h25-34,45-52,58-65,100-103,108-121,134,137-165,180-186,242-243,287-292H,21-24,35-44,53-57,66-99,104-107,227-232H2,1-20H3,(H2,233,293)(H2,234,294)(H2,235,295)(H2,236,296)(H2,237,297)(H2,238,298)(H2,239,299)(H,240,246)(H,241,247)(H,244,316)(H,245,317)(H,248,315)(H,249,326)(H,250,345)(H,251,300)(H,252,312)(H,253,313)(H,254,314)(H,255,321)(H,256,318)(H,257,329)(H,258,335)(H,259,322)(H,260,331)(H,261,350)(H,262,327)(H,263,330)(H,264,337)(H,265,336)(H,266,334)(H,267,338)(H,268,319)(H,269,320)(H,270,332)(H,271,323)(H,272,324)(H,273,333)(H,274,342)(H,275,349)(H,276,346)(H,277,344)(H,278,328)(H,279,347)(H,280,301)(H,281,339)(H,282,325)(H,283,340)(H,284,341)(H,285,343)(H,286,348)(H,302,303)(H,304,305)(H,306,307)(H,308,309)(H,310,311)(H,351,352)/t113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120+,121+,134-,137-,138-,139-,140-,141-,142-,143-,144-,145-,146-,147-,148-,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-/m0/s1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9781SML2836SML3264
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white to beige
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)