Fortfahren mit
E4265
Embedding molds
26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, maroon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,30
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
€ 36,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
size
76-76 mm , mold
tip size
-3 mm
color
maroon
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E4015E4140E4390
Embedding molds 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
E4390
Embedding molds
size
76-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
tip size
-3 mm
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
tip size
-4 mm
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
-
description
-
color
maroon
color
clear
color
clear
color
maroon
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
material
silicone
material
silicone
material
silicone
material
silicone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E4265-1EA04061833451137