Fortfahren mit
E4140
Embedding molds
19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, clear
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,90
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
€ 41,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
size
55-76 mm , mold
tip size
-4 mm
color
clear
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E4015E426545347
material
silicone
material
silicone
material
silicone
material
-
color
clear
color
clear
color
maroon
color
-
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
-
tip size
-4 mm
tip size
-3 mm
tip size
-3 mm
tip size
-
size
55-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)