Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)8CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.50
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
plant
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
bp
198 °C/0.08 mmHg (lit.)
application(s)
food and beverages
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-
InChI key
XSXIVVZCUAHUJO-HZJYTTRNSA-N
Packaging
Verschweisste Ampulle
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| lipid type omega FAs | lipid type - | lipid type - | lipid type - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| assay ≥98% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥93.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?